Préparation des échantillons pour les sciences de la vie
Dispositifs de centrifugation
Assure un traitement rapide des échantillons avec des taux de récupération types supérieurs à 90%
Nanosep®
Concentration et dessalage simples et fiables des échantillons de 50 à 500 μl
Microsep™ Advance
Récupération rapide de volumes (jusqu'à 100 µl) de solution concentrée, avec des volumes de départ jusqu'à 5 ml
Macrosep® Avance
Concentre rapidement jusqu'à 20 ml d'échantillons biologiques sans perte d'échantillons précieux
Application
  • Pour l'utilisation de protéines et d'acides nucléiques
  • Concentration
  • Échange de tampon
  • Dessalage
  • Fractionnement
Plaques de filtration AcroPrep Advance
Pour procédures de détection et de préparation d'échantillons à haut débit
  • Offrent des temps de filtration uniformes, ainsi qu'une récupération efficace des échantillons et des billes
  • Disponibles dans différentes configurations de membranes, de couleurs de plaque, de volumes de puits et de longueurs de pointe de raccord
  • Les plaques sont à base de polypropylène biologiquement inerte et résistant aux produits chimiques
  • L'étiquette à code à barres de série permet une utilisation avec des systèmes de suivi automatisés
Applications
  • Concentration, purification et dessalage des protéines et des peptides
  • Applications à base de billes/résine
  • Fractionnement brut et clarification de lysat
  • ADNp, ADNg et purification d'ARN local
  • Filtration générale
Catalogue en ligne