Protection auditive
Hearing Protection
Easy solutions to complex hearing protection challenges
En tant que partenaire clé de VWR en matière d'EPI et de solutions de sécurité, 3M a à cœur de protéger la santé et d'assurer la sécurité de ses employés dans tous les domaines de l'industrie et tous les environnements de travail.
3M, leader mondial des solutions en matière de protection auditive, vient de lancer de nouveaux outils et services pour vous assister– de la détection à la protection à la validation.
Utilisez cette nouvelle plateforme et téléchargez ces nouveaux outils et services afin de compléter l'offre de VWR en matière d'EPI.
|
BOUCHONS D'OREILLE | ||||
Produit 3M | (cliquez ici pour commander dans notre boutique en ligne) Description |
Usage unique/ Réutilisables |
Caractéristiques | Atténuation en dB (RSB) |
Bouchons d'oreille à rouler 3M™ La solution à usage unique standard adaptée à de longues périodes d'exposition |
À usage unique |
Détectable par les détecteurs de métaux/ |
de 28 dB à 39 dB |
|
La solution intelligente pour une protection auditive hygiénique et économique. Il n'est pas nécessaire de rouler le bouchon |
Usage unique/ |
Version avec cordon/ Couleurs |
de 28 dB à 35 dB |
|
Bouchons d'oreille préformés réutilisables 3M™ La solution pratique réutilisable fournie dans un paquet refermable ou une boîte de rangement |
Réutilisables |
Avec cordon/ Détectables par les détecteurs de métaux/ Transparents / Faible atténuation |
de 20 dB à 35 dB |
|
Distributeur de bouchons d'oreilles 3M™ La manière la plus simple de fournir les bouchons d'oreille 3M aux autres utilisateurs |
||||
CASQUES ANTIBRUIT/BOUCHON D'OREILLE À ARCEAU | ||||
La solution parfaite à porter par intermittence et lors d'une exposition limitée au bruit |
Réutilisables |
Multiposition/ Embouts formés/ Faible atténuation |
de 23 dB à 26 dB |
|
Casque antibruit 3M™ PELTOR™ de série X Tous disponibles en version serre-tête ou monté sur casque.Nouvelle conception de l'espace pour une atténuation améliorée. |
Réutilisables |
Serre-tête/ |
de 26 dB à 28 dB |
|
Casque antibruit Peltor™ de série X |
Réutilisables |
Serre-tête/ Monté sur casque |
de 26 dB à 28 dB |
|
Casque antibruit Peltor™ de série X |
Réutilisables |
Serre-tête/ Monté sur casque |
de 34 dB à 35 dB |