VWR Tour LYON le 7/11 : un événement complet et gratuit – En savoir plus
Mobilier pour salle blanche
La question de l'espace est très importante en salle blanche, car chaque mètre carré est précieux. Il n'existe donc pas de solutions, ni de tailles standard.
Le mobilier en acier inoxydable pour salle blanche est conducteur et se compose de supports verticaux et de plans horizontaux pleins ou perforés pour une utilisation sous flux laminaire. Le déplacement et le nettoyage du mobilier sont également facilités. Les trous des parties supérieures ont un diamètre de 8-10 mm et sont biseautés des deux côtés.
Service basan
Nous vous assistons dans l'aménagement de vos vestiaires et la (ré)installation de vos sas d'air du personnel.