Chaises et tabourets pour salle blanche
Il existe diverses chaises pour salle blanche destinées à différentes applications. Toute notre gamme répond parfaitement aux exigences des salles blanches. La conformité et la compatibilité de nos chaises ont été contrôlées et attestées par le Fraunhofer Institute for Production Technology.
La qualité élevée de nos chaises, y compris l'émission minime de particules et l'élimination fiable des charges électrostatiques, sont prouvées par d'innombrables séries d'essais ainsi que par l'usage quotidien.
Labster - Chaise pour laboratoires
La collection Labster de chaises et tabourets a été conçue par un spécialiste des accessoires d'assise sur mesure dans les laboratoires et les zones de production des industries en Life Science. La gamme Labster comprend également un tabouret de laboratoire et des aides à la station debout en laboratoire, destinés à des champs d'application spécifiques.
Les tabourets tournants pour salle blanche avec hauteur réglable par ressorts à gaz et assise grand format, sont recouverts de simili cuir noir, partiellement conducteur, et offrent différentes hauteurs d'assise. Base stable à cinq pieds, en aluminium moulé sous pression et poli. Modèle également disponible pour les revêtements de sols durs ou avec patins en plastique résistants à l'usure. Partiellement conducteurs.
Chaises et tabourets
Choisissez un produit dans la liste, puis affinez les caractéristiques de recherche...