Dessiccateurs
Les dessiccateurs peuvent être utilisés à cette fin. Dans ces systèmes, les produits stockés se trouvent dans une atmosphère à la fois sèche et inerte, si nécessaire. Pour obtenir cette atmosphère stable et sèche, il existe 3 technologies différentes de déshumidification.
- Déshumidification à l'azote : flux d'azote contrôlé
- Déshumidification par adsorption : séchage contrôlé de l'air avec un déshumidificateur d'adsorption à haute efficacité
- Déshumidification à l'air comprimé : flux contrôlé d'air comprimé
Caractéristiques :
- Matières : vitre en acrylique transparente ou acier inoxydable électropoli
- Pour les composants sensibles à la lumière blanche : vitre jaune (ORANGE) acrylique disponible
- Unité de commande avec purge automatique (le système ne se purge qu'en cas de nécessité)
- Version anti-décharge électrostatique (résistance 107 Ohm/cm²)
- Alarmes visuelles et sonores optimales
- Système de chambre en option (division du volume de l'armoire en chambres individuelles)
- Portes à verrou en option
- Fonctions de consignation des données en option
- Nombreuses options de conception intérieure personnalisées du système