Équipement de traitement humide
Caractéristiques :
- Modèle autoporteur composé de panneaux en polypropylène de 20 mm solidement soudés
- Au choix : plans de travail en acier inoxydable ou en polypropylène naturel
- Aspiration via le plan de travail perforé
- Bacs de récupération avec conduits d'air, soudure solide à l'encadrement
- Plan du bac de récupération incliné de 2% vers l'arrière
- Bac de récupération muni d'un tamis grossier
- En option : intégration de bains d'acide, d'éviers, de bains de rinçage, etc.
- Structure inférieure munie de portes coulissantes. Possibilité d'aspiration dans la structure inférieure comme pour le plan de travail perforé
- En option : pieds en acier inoxydable à hauteur réglable
- Raccordements de base situés à l'arrière de la paillasse
- Éléments de fonctionnement et d'affichage bien visibles sur l'avant, à hauteur de la table
- Protection contre l'eau pulvérisée grâce au revêtement transparent
Dimensions :
Modèle : CT 975
Largeur paillasse : 975 mm
Nombre de plans de travail/bacs : 2
Profondeur paillasse : 695 ou 850 mm
Largeur porte : 675 mm
Modèle : CT 1280
Largeur paillasse : 1280 mm
Nombre de plans de travail/bacs : 3
Profondeur paillasse : 695 ou 850 mm
Largeur porte : 780 mm
Modèle : CT 1585
Largeur paillasse : 1585 mm
Nombre de plans de travail/bacs : 4
Profondeur paillasse : 695 ou 850 mm
Largeur porte : 1085 mm
Modèle : CT 1890
Largeur paillasse : 1890 mm
Nombre de plans de travail/bacs : 5
Profondeur paillasse : 695 ou 850 mm
Largeur porte : 1390 mm