Chaussures et bottes de salle blanche
Au travail, les chaussures sont portées pendant plusieurs heures. Elles doivent donc non seulement assurer la sécurité des personnes et des processus, mais aussi offrir un certain niveau de confort.
Une distinction est établie entre les chaussures de sécurité, les chaussures de protection et les chaussures professionnelles, qui sont soumises aux normes européennes suivantes :
EN 61340-5-1 : Protection des composants sensibles aux phénomènes électrostatiques/prescriptions générales
EN 4843-100 : Exigences en matière de résistance au glissement
EN ISO 20344 : Exigences et méthodes de contrôle
EN ISO 20345 : Spécifications relatives aux chaussures de sécurité
EN ISO 20346 : Spécifications relatives aux chaussures de protection
EN ISO 20347 : Spécifications relatives aux chaussures de travail
Il est conseillé de porter des chaussures étanches dans les endroits où de grandes quantités de liquides sont présentes. Les sabots en PU ou les chaussures en microfibre présentent l'avantage de pouvoir être nettoyés et désinfectés. Le port de chaussures antistatiques ou sécurisées ESD est essentiel dès qu'il s'agit de limiter ou d'empêcher les charges électrostatiques.
Sélection de produits
Chaussures et bottes
Choisissez un produit dans la liste, puis affinez les caractéristiques de recherche...