Ionisation en salle blanche
Pour les êtres humains, ces charges et décharges électriques sont généralement inoffensives. En revanche, dans la microélectronique et l'industrie des circuits intégrés, l'électricité statique peut altérer la qualité des produits.
En microélectronique notamment, une décharge électrostatique (ESD) peut détériorer les semi-conducteurs ou les circuits imprimés et ainsi, par exemple, provoquer des pannes d'ordinateurs, de téléphones et d'instruments médicaux. Par ailleurs, une accumulation excessive de particules, attirées par les surfaces présentant une charge électrostatique (ESA) est susceptible de perturber le processus de production.
En complément d'autres mesures de protection, comme les surfaces, appareils et vêtements conducteurs, l'ionisation est la solution à ce type de problème. Plusieurs appareils peuvent être utilisés, selon la zone ou le matériel à ioniser :
Systèmes d'ionisation aériens
Pour la neutralisation des charges statiques au-dessus d'une surface de travail. Deux ou trois ventilateurs avec contrôle de la vitesse et chauffage intégré, pour un confort optimal de l'opérateur. Tous les composants et matériaux utilisés sont exempts de silicone et adaptés aux salles blanches.
Systèmes d'ionisation pour paillasse
Produit portable et compact, pour faciliter l'utilisation sur site. Ventilateur ionisant pour contrôler les charges électrostatiques. Avec technologie de circuit de commande automatique. Système de câblage modulaire, pour faire fonctionner jusqu'à 3 unités avec une alimentation standard.
Pistolets à air ionisant
Pour la neutralisation des charges statiques lors du processus de nettoyage et l'élimination efficace de la contamination particulaire, grâce à une force de soufflement importante. Les pistolets à air ionisant sont légers, et leur conception ergonomique ainsi que leur tuyau d'air flexible offrent à l'opérateur un certain confort lors de l'utilisation.