Conditionnement en salle blanche
Nous proposons une large gamme de produits, répondant à vos besoins de conditionnement en salle blanche et en environnement contrôlé, comme la conformité pour la stérilisation, un faible niveau de contamination particulaire, une résistance à la plupart des produits chimiques, un scellage haute qualité et une résistance à la formation d'électricité statique. Des sacs (plats), emballages faciles à déchirer et tubes sont disponibles. Des feuilles transparentes permettent de voir le produit. Cette gamme comprend également des feuilles imprimables.
Les différents types d'emballages sont tous disponibles pour les différentes classes de salles blanches. Ils s'adaptent également aux machines et appareils de toute taille ou autres produits stérilisés de grande taille. Des appareils de scellage sont également disponibles sur demande.
Emballage Tyvek®
Constitué d'un film transparent à résidus gazeux très faibles, contamination particulaire extrêmement faible et caractéristiques de barrière exceptionnelles. Disponibles dans diverses classes de salle blanche.
Emballage en papier transparent
Film transparent et imprimable. Parfaitement adapté à la stérilisation à la vapeur, à l'oxyde d'éthylène et au formaldéhyde. Disponibles sous forme de sac plat ou de rouleau.
Emballages en PE
PE transparent d'une grande pureté. Stérilisables au rayonnement gamma et résistants à la plupart des produits chimiques. Sacs plats, rouleaux et emballages pour machines et appareils de toute taille disponibles.
Emballages en PE antistatique
PE très pur, non corrosif, résistant à la plupart des produits chimiques, facilement thermo-soudable.
Couteaux et découpeurs
Pour ouvrir facilement les emballages et pour les autres découpes en salle blanche. Modèles réutilisables et à usage unique disponibles.