Emballage en papier transparent pour salle blanche
Caractéristiques :
- Matière : papier kraft de stérilisation avec film en polyester/polypropylène
- La feuille transparente permet de voir le produit
- Parfaitement adapté à la stérilisation à la vapeur, à l'oxyde d'éthylène et au formaldéhyde
- Indicateurs de stérilisation sur l'emballage
- Fermeture simple et sûre par thermo-soudage
- Facile à ouvrir grâce à la présence d'une encoche
- Films permettant l'écriture à l'aide des stylos stérilisables à pointe fibre
- Disponible sous forme de sac ou de film en rouleau
Sac plat :
- Différentes largeurs et longueurs
- Disponible en option avec fermeture autocollante
Rouleau :
- Différentes largeurs et longueurs
- L'emballage idéal des produits stérilisés de taille non standard
Emballage en papier transparent
Choisissez un produit dans la liste, puis affinez les caractéristiques de recherche...