Accessoires spéciaux pour salle blanche
Outre l'élimination des agents contaminants et des particules à l'aide des lingettes, les autres tâches de nettoyage nécessitent des accessoires spéciaux.
Il peut ainsi s'agir de nettoyer les protections de paillasse (avec une couche supérieure à faible peluchage, perméable au liquide, une couche intermédiaire très absorbante et une couche inférieure imperméable). Sa conception à 3 couches assure une production cytotoxique sécurisée et une élimination sûre. La barrière intégrée contre les liquides résiste idéalement aux produits chimiques. La surface inférieure en PE antidérapante maintient les tapis en place. Le tapis reste bien à plat, même après avoir séché.
Les moufles d'essuyage facilitent le nettoyage des zones difficiles d'accès comme les chariots, les étagères ou les tubulures des salles blanches et des environnements contrôlés. Pour une capacité d'absorption optimale, les moufles d'essuyage sont disponibles avec une doublure intérieure en mousse.
Accessoires spéciaux
Choisissez un produit dans la liste, puis affinez les caractéristiques de recherche...