Écouvillons
Les écouvillons servent à nettoyer certaines surfaces dans les zones de production cruciales mais difficiles d'accès. Ils peuvent également s'avérer utiles dans la validation des processus de nettoyage, en particulier dans l'industrie pharmaceutique.
Un large choix d'écouvillons est disponible :
- Différentes tailles
- Matériel (manche/tête d'écouvillon)
- Caractéristiques (capacité d'absorption, émission de particules et d'ions)
- Également en version sécurisée ESD
- Tous les écouvillons sont autoclavables
Kits de validation de nettoyage COT
Les kits de validation de nettoyage COT (Carbone Organique Total) sont utilisés pour la validation des processus de nettoyage dans l'industrie pharmaceutique et permettent de déterminer le COT avec des équipements d'analyses (Sievers, Tekmar Dohrman et Anatel A 2000). Ces kits comprennent tout le matériel nécessaire pour prélever 12 ou 72 échantillons dans la zone de production et permettent de transporter les échantillons au laboratoire sans risque de contamination.
Les tubes sont fabriqués, analysés et certifiés COT <10 ppb par Eagle Picher, ce qui garantit une valeur COT de départ faible. Des certificats d'analyse assurent la traçabilité des lots de production. Les kits sont livrés avec des étiquettes, ce qui facilite l'identification des échantillons.
Caractéristiques des écouvillons :
- Matière : tête en polyester tricoté
- Niveau particulaire réduit
- Manche cassable permettant de placer la tête dans le tube avec le minimum de manipulation et de contamination
- Bonne capacité d'absorption
- Très bonne résistance chimique
- Autoclavables pour prélever des échantillons dans des conditions stériles
- Possibilité de commander des écouvillons supplémentaires pour kits de validation du nettoyage COT (TX 714K)
- Écouvillons avec manche long disponibles (TX 761K)
Écouvillons pour salle blanche
Choisissez un produit dans la liste, puis affinez les caractéristiques de recherche...