Aspirateurs pour salle blanche
_200.jpg)
Performances d'aspiration
La combinaison parfaite du moteur, du flux d'air interne et de la position des filtres et sac verticaux d'une grande efficacité assure une puissance d'aspiration optimale des aspirateurs pour salle blanche. La puissance d'aspiration est réglable sur deux niveaux. Des performances supérieures à 40 litres par seconde sont ainsi atteintes à un niveau sonore très faible.
Filtration
Le paramètre le plus important des aspirateurs pour salle blanche est leur capacité à absorber les particules ultra fines et les résidus libérés par les matières et agents contaminants aspirés, ainsi que par le moteur.
Filtre ULPA (Ultra Low Penetration Air) - efficacité : 99,999% pour des particules de 0,12 micron ou plus
Filtre HEPA (High Efficiency Particulate Air) - efficacité : 99,999% pour des particules de 0,3 micron ou plus
Nous utilisons normalement le filtre ULPA haute performance pour les modèles destinés aux salles blanches. En raison de la vitesse qu'il peut atteindre, le filtre ULPA équivaut, à son niveau d'aspiration le plus élevé, à un filtre HEPA.
Le système de filtration (4 ou 5 niveaux) et le positionnement du filtre dépendent du modèle de l'appareil.
Sélection de produits
Laveurs à vide
Choisissez un produit dans la liste, puis affinez les caractéristiques de recherche...