Incubateurs DBO(5)
Toutes les méthodes de mesure de la DBO(5) exigent que les échantillons soient conservés à 20 °C (68 °F) pendant 5 jours. VWR propose une large gamme d'incubateurs à température contrôlée.
La gamme Lovibond®
6 modèles ; de 2 à 40 °C (0,1 °), de 135 à 445 l
La gamme Velp
6 modèles ; température fixe ou de 3 à 50 °C (0,1 °C), de 120 à 215 l
La gamme WTW®
  • Boîtier OxiTop® : température fixe de 20 °C ±0,5 °C
  • 5 modèles ; de 10 à 40 °C (0,5 °), de 180 à 500 l