Mesure respirométrique de la DBO(5) pour l'autocontrôle
Une réduction du niveau d'oxygène (consommé par les microorganismes) entraîne une différence de pression nette qui peut être mesurée à l'aide d'un capteur de pression. Une mesure pratique et facile à réaliser !
Applications pour les méthodes de mesure respirométrique de la DBO(5)
- Détermination de la DBO(5) par la méthode respirométrique sur des échantillons d'eaux usées domestiques, WTW® (part of Xylem)
- Détermination de la DBO(5) par la méthode respirométrique sur des échantillons d'eaux usées polluées par des toxines ou inhibiteurs organiques ou inorganiques, WTW® (part of Xylem).
- Supervision des systèmes de mesure de la DBO(5) conformément aux normes DIN/ISO 9000 et aux BPL, WTW® (part of Xylem)
DBO(5), OxiTop®-i, WTW®
Système de mesure respirométrique OxiTop® pour les mesures d'autocontrôle de la DBO(5) avec échantillons non dilués (plage de mesure jusqu'à 4000 mg/l de DBO(5)).
DBO, Oxitop®-IDS sa,s fil, WTW
Pour la DBO (jusqu'à 4 000 mg/l) et toutes les autres études respirométriques, en utilisant la connectivité Bluetooth® pour travailler avec Multi 3630 IDS ou 3620 IDS (pH/conductivité/DO/turbidité).
Capteur DBO(5), Velp
Système de mesure respirométrique pour les mesures d'autocontrôle de la DBO(5) avec échantillons non dilués (plage de mesure jusqu'à 999 mg/l de DBO(5)).
Capteur DBO(5) EVO, sans fil, Velp
Gestion des données et création de rapports grâce au transfert sans fil des données vers le logiciel exclusif BODSoft™. Mesure de 80 échantillons en parallèle (plage de mesure jusqu'à 999 mg/l de DBO(5))