Brady - Simplifiez votre identification en laboratoire
Simplifiez votre identification en laboratoire grâce aux solutions Brady
Les produits d'identification de laboratoire Brady sont conçus pour répondre aux besoins des chercheurs du monde entier dans les domaines des biotechnologies, de l'agriculture, de l'environnement et de la médecine légale. Que vous travailliez en pathologie, en histologie, en chromatographie ou dans d'autres domaines de la science, les solutions d'étiquetage Brady vous aident à observer les Bonnes Pratiques de Laboratoire.
Solutions d’identification d’échantillons Brady
  • S'adapte aux tailles existantes de flacons, lames et plaques
  • Reste lisible tout au long du traitement et du stockage
  • Résiste aux congélateurs, à l'azote liquide, aux autoclaves, aux bains d'eau chaude et aux solvants, notamment le xylène, le DMSO et l'éthanol
  • Permet une application de codes-barres pour un stockage complet des informations, même pour les échantillons les plus petits
  • S'intègre sans problème aux systèmes de gestion de l'information des laboratoires (SGIL)
Identification des échantillons
Les étiquettes de laboratoire imprimées, conçues spécifiquement pour identifier les échantillons, permettent d'éviter la perte d'échantillons et beaucoup de frustration !
Création d’étiquettes sur site
La possibilité d'imprimer vos étiquettes sur site vous permet de répondre rapidement à tout besoin d'identification, et peut éliminer l'attente des livraisons d'étiquettes !
Automatisation de l’identification des échantillons
Les imprimantes-applicateurs Brady offrent une solution automatisée pour l'application d'étiquettes « imprimées à la demande » !
La sécurité
Rendez votre lieu de travail conforme, plus sûr et plus efficace !
Siège de Brady
Brady Corporation est un fabricant et distributeur international de solutions complètes d’identification et de protection des personnes, des produits et des lieux.
Chez Brady, c’est notre engagement en faveur des performances qui guide nos décisions au quotidien. Nous concevons nos produits et nos solutions afin de fournir des prestations que d’autres ne peuvent simplement pas proposer. Nos collaborateurs travaillent d'une manière qui, souvent, dépasse nos attentes. Sans oublier que nos préoccupations et notre discipline en tant que société nous permettent de garantir des performances solides sur le long terme à nos clients et actionnaires. Bref, l’essence de Brady, et, par conséquent, celle de notre marque, est centrée sur les « performances ».
À propos de Brady