Chariots à seaux pour salle blanche
L'équipement de nettoyage en plastique pour salle blanche est disponible sous forme de chariots à un ou deux seaux. Le seau et l'essoreur sont composés de plastique robuste, de haute qualité (polypropylène). Les seaux disposent d'une graduation en litres et le chariot est équipé de roulettes pivotantes. D'autres modèles avec essoreur plat sont disponibles sur demande.
Nous conseillons d'utiliser les sacs pour seaux afin de faciliter le transport des liquides et l'élimination des déchets hors des zones contrôlés. Ils sont stérilisés par irradiation gamma et disponibles sous conditionnement stérile, à l'unité.
Chariots à seaux - Plastique
Choisissez un produit dans la liste, puis affinez les caractéristiques de recherche...