Chromatographie d'exclusion de taille
Les colonnes de SEC séparent les composants selon leur taille moléculaire dans la solution, les plus grandes molécules s'éluant d'abord. La séparation est obtenue par l'exclusion ou l'inclusion différentielle de composants dans les particules de matériau de remplissage et, en plus de la séparation des composants discrets, la technique est utilisée pour caractériser la distribution du poids moléculaire des polymères. Des types de colonnes de SEC à base de polymères et de silice sont disponibles.
La chromatographie par perméation sur gel (GPC) fait référence à la séparation SEC de polymères solubles organiques à l'aide d'un solvant organique comme éluant. La chromatographie par filtration sur gel (GFC) fait référence à la séparation des polymères hydrosolubles dans des éluants aqueux.
Principaux produits distribués dans votre région
Other brands. Click here to request information