Séparations de protéines et de grandes molécules biologiques
Grande molécule LC (Bio LC)
La séparation des ingrédients actifs fabriqués à l'aide de processus biologiques nécessite souvent une approche différente.
Pages des produits
Chromatographie d'interaction hydrophobe (HIC)
La HIC est une excellente technique pour la séparation des protéines sans causer de dénaturation et elle est donc évolutive, allant du traitement analytique au traitement en aval
Chromatographie d'exclusion stérique (SEC)
La SEC est utilisée pour séparer les composants en fonction de leur taille moléculaire. Elle est non adsorbante, ce qui signifie qu'aucune interaction chimique n'existe.
Colonnes d'échange d'ions
L'échangeur d'ions effectue les séparations en fonction de la charge sur la molécule. Il est souvent utilisé pour la séparation des peptides, protéines et oligonucléotides
HPLC en phase inverse à larges pores
Une taille de pore de 300 Å avec une phase C4 ou C8 est adaptée aux petites protéines et gros peptides. Les protéines sont retenues par adsorption du pied hydrophobe
Milieux de traitement de chromatographie
Vous recherchez une gamme de milieux fabriqués dans les conditions des BPF actuelles pouvant répondre à vos besoins, du laboratoire à la production.
Purification de protéines par l'automatisation
Si vous avez besoin d'améliorer l'efficacité de la purification des protéines de votre laboratoire, les instruments et les logiciels peuvent vous aider à atteindre votre objectif.