Guide SPE
Guide SPE
Préparation d'échantillons
Depuis que les scientifiques analysent les composés, la préparation d'échantillons est nécessaire pour extraire et purifier les composants des échantillons.
La technologie actuelle pour la préparation d'échantillons, à savoir l'extraction en phase solide (Solid Phase Extraction, SPE), repose sur les principes de la chromatographie et offre une vitesse accrue, une utilisation réduite des solvants dangereux et une exposition réduite à ces solvants dangereux, ainsi qu'une reproductibilité améliorée de la séparation par rapport à d'autres méthodes de chimie humide, telles que l'extraction liquide/liquide.
But de la préparation d'échantillons
Nettoyage d'échantillons -nécessaire pour éliminer les impuretés et/ou isoler le composant d'intérêt à partir de la matrice. Cela permet d'augmenter la durée de vie de la colonne analytique, d'éviter la contamination de l'équipement et, par conséquent, de protéger les instruments onéreux.
Concentration d'échantillons -nécessaire pour atteindre les limites de détection de l'équipement analytique. La préparation d'échantillons concentre de manière sélective les composants d'intérêt avant l'analyse.
Colonnes à base de polymères
Ces particules de résine possèdent une grande surface et sont extrêmement rigides et stables dans des plages de pH 1–14, en plus d'être perméables à l'eau et non impactées par le séchage du sorbant. Les colonnes sont disponibles sous forme hydrophile, hydrophobe et d'échange d'ions, adaptées lorsque des méthodes de détection avancées seront utilisées.
Colonnes à base de silice
Les sorbants à base de silice SPE permettent des extractions prévisibles et cohérentes pour les sous-ensembles discrets d'un large éventail de types d'échantillons. Les sorbants en mode mixte peuvent être utilisés pour l'extraction de composés à partir de matrices plus complexes.
Pour effectuer une extraction en phase solide, un collecteur comme celui-ci est requis. Il comprend : 1 chambre à vide en verre, 1 couvercle en nylon avec des raccords Luer et 1 joint en polyéthylène, 24 robinets individuels en polypropylène à contrôle de débit, 24 aiguilles en acier inoxydable, 1 support de prélèvement d'échantillons avec 3 montants de support, 3 étagères à hauteur réglable, 9 clips de support d'étagère, 1 ensemble vacuomètre/contrôleur en polypropylène et 1 fiche d'instructions.