VWR Tour TOULOUSE – Vous pouvez encore participer ! Cliquez ici
Journée Life Science & Biotech’ : un événement spécialisé et gratuit – En savoir plus
Gamme Contec d'essuyeurs pour salle propre, de mops, de détergents et de désinfectants
Encore plus de trésors cachés !
Gamme Contec d'essuyeurs pour salle propre, de mops, de détergents et de désinfectants
Nettoyage essentiel au contrôle de la contamination
  • Essuyeurs secs et présaturés, tissés et non tissés, spécifiquement conçus pour les applications pharmaceutiques
  • Gamme de mops complète
  • Gamme complète d'alcools, de désinfectants et de détergents
Avec les essuyeurs brevetés Anticon avec technologie d'attraction des particules, ou les essuyeurs présaturés d'une variété de substrats leaders sur le marché, Contec possède l'essuyeur pour salle propre qui correspond à chaque budget, chaque application et chaque site. Contec propose aussi une nouvelle gamme complète d'alcools, de désinfectants et de détergents. Découvrez également trois nouveaux produits de balayage innovants, comme le détergent pour rideaux et des mops à bords soudés.
Désignation Taille Matériau Stérile/Autoclavable Cdt. Code art. Prix Quantité
Balai horizontal sans seau EasySat
Tête de balai EasySat, douce 55 cm Mousse en PU et polyester doux Non stériles 32 129-0213
Tête de balai EasySat, douce 55 cm Mousse en PU et polyester doux Stérile 28 129-0214
Tête de balai EasySat, texturée 55 cm Mousse en PU et polyester texturé Non stériles 32 129-0215
Tête de balai EasySat, texturée 55 cm Mousse en PU et polyester texturé Stérile 28 129-0338
Balai horizontal sans seau EasySat, avec bac de 1,5 L, autoclavable Autoclavable 1 141-0100
Balai vertical et horizontal VertiKlean Max
Tête de balai VertiKlean Max, régulière 21 cm Mousse en PU et microfibre Non stériles 48 141-0989
Tête de balai VertiKlean Max, régulière 21 cm Mousse en PU et microfibre Stérile 48 141-0990
Tête de balai VertiKlean Max, moyenne 32 cm Mousse en PU et microfibre Non stériles 28 141-0991
Tête de balai VertiKlean Max, moyenne 32 cm Mousse en PU et microfibre Stérile 28 141-0992
Tête de balai VertiKlean Max, grande 38 cm Mousse en PU et microfibre Non stériles 24 141-0993
Tête de balai VertiKlean Max, grande 38 cm Mousse en PU et microfibre Stérile 24 141-0995
Support pour tête de balai VertiKlean Max, régulière En acier inoxydable Autoclavable 1 129-0207
Support pour tête de balai VertiKlean Max, moyenne et grande En acier inoxydable Autoclavable 1 129-0208
Manche QuickConnect 40 - 75 cm Aluminium 1 129-0202
Manche QuickConnect 130 - 230 cm Aluminium 1 129-0203
Manche QuickConnect 40 - 75 cm En acier inoxydable Autoclavable 1 129-0204
Manche QuickConnect 130 - 230 cm En acier inoxydable Autoclavable 1 129-0205
Chariot double seaux, 1 rouge de 20 L + 1 gris de 20 L, support avec roulettes Polypropylène et acier inoxydable Autoclavable 1 141-0969
Essoreuse plate pour balai VertiKlean Max, nécessite les essuyeurs 141-0966 En acier inoxydable Autoclavable 1 141-0967
Cadre pour essoreuse 141-0967, qui s'adapte aux seaux de 20 L En acier inoxydable Autoclavable 1 141-0966
Essuyeurs présaturés, stériles et non stériles
Essuyeur SatWipes C3, 100% IPA, bidon à fermeture par clips 15×23 cm Polyester non tissé Non stériles 1200 115-0379
Essuyeur ProSat 911, 70% IPA/30% eau désionisée, poche refermable 23×28 cm Polypropylène traité par fusion-soufflage Non stériles 30 115-0270
Essuyeur ProSat 911, 70% IPA/30% eau désionisée, poche refermable 23×28 cm Polypropylène traité par fusion-soufflage Stérile 1440 115-0487
Essuyeur ProSat 911, 70% éthanol dénaturé/30% eau désionisée, poche refermable 23×28 cm Polypropylène traité par fusion-soufflage Non stériles 1440 115-0546
Essuyeur ProSat 911, 70% éthanol dénaturé/30% eau désionisée, poche refermable 23×28 cm Polypropylène traité par fusion-soufflage Stérile 30 115-1422
Essuyeur ProSat Sigma, 70% IPA/30% eau désionisée, poche refermable 23×28 cm Polyester/Cellulose Non stériles 1200 115-1423
Essuyeur ProSat Sigma, 70% IPA/30% eau désionisée, poche refermable 23×28 cm Polyester/Cellulose Stérile 1152 115-0781
Essuyeur ProSat PNHS, 70% IPA/30% eau désionisée, poche refermable 23×23 cm Bords soudés en polyester tricoté Non stériles 30 115-1865
Essuyeur ProSat PNHS, 70% IPA/30% eau pour injection, poche refermable, faible taux d'endotoxines 23×23 cm Bords soudés en polyester tricoté Stérile 550 115-1424
Essuyeurs secs stériles et non stériles
Essuyeur Delta 10x10 cm Polyester non tissé Non stériles 1200 115-1851
Essuyeur Delta 23×23 cm Polyester non tissé Non stériles 3600 115-1850
Essuyeur Zeta 20×23 cm Polypropylène/cellulose Non stériles 150 115-0610
Essuyeur Zeta 28×30 cm Polypropylène/cellulose Non stériles 75 115-0611
Essuyeur Epsilon, bleu 23×23 cm Polyester/Cellulose Non stériles 300 115-1853
Essuyeur Sigma 23×23 cm Polyester/Cellulose Non stériles 300 115-0573
Essuyeur Sigma 30×30 cm Polyester/Cellulose Non stériles 150 115-0574
Essuyeur SterileSorb 23×23 cm Polyester/Cellulose Stérile 1500 115-0498
Essuyeur SterileSorb 30×30 cm Polyester/Cellulose Stérile 1050 115-1856
Essuyeur PolyNit HeatSeal 23×23 cm Bords soudés en polyester tricoté Non stériles 150 115-0268
Essuyeur PolyNit HeatSeal 30×30 cm Bords soudés en polyester tricoté Non stériles 75 115-0375
Essuyeur PolyNit HeatSeal 30×30 cm Bords soudés en polyester tricoté Stérile 1000 115-1862
Essuyeur Quiltec1, 2 plis 23×23 cm Bords soudés en polyester tricoté Non stériles 100 115-0378