Double gantage en salles propres
Une protection accrue par le double port de gants
Afin d’accroître le niveau de protection lors de la manipulation de matières cytotoxiques, un double système de gants est recommandé. Les gants défectueux ne sont souvent pas identifiés au moment de l’incident. Porter des gants de deux couleurs différentes permet à l’opérateur d’identifier immédiatement un défaut et de changer les gants.
Les photos 1 à 5 illustrent les différentes étapes sur la façon de porter une deuxième paire de gants. Pour le choix du produit en lui-même, il n’existe pas de « meilleure pratique ». L’opérateur peut avoir besoin d’essayer plusieurs combinaisons et tailles différentes de gants. Certains opérateurs peuvent trouver qu’une plus grande paire de gants à l’intérieur et une plus petite paire de gants à l’extérieur leur conviennent bien, tandis que d’autres peuvent choisir la même taille de gants pour la couche intérieure et la couche extérieure.
Pour de plus amples informations sur le meilleur choix de gants possible et la procédure de port de gants, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : cleanroom@eu.vwr.com
Quels types de gants choisir ?
Gant pour salle propre, TouchNTuff® 93-700 |
||
Gant pour salle propre, TouchNTuff® 93-700 |
Gant pour salle propre, BioClean Ultimate™ |
||
Gant pour salle propre, BioClean Fusion™ |
Gant pour salle propre, DermaShield® 73-711 / 73-721 |
||
Gants, TouchNTuff® 73-300/73-500 |
Gant pour salle propre, KIMTECH PURE* Sterile G3 |
||
Gant pour salle propre, KIMTECH PURE* G3 Sterile STERLING* |