Oxivir Plus - Détergent puissant et désinfectant à large spectre
Nettoyage et désinfection en une seule étape, sans compromis sur l'efficacité, grâce à la technologie AHP (peroxyde d'hydrogène accéléré).
  • Détartrant efficace, sans traces, retardant le dépôt du tartre
  • Désinfectant à large spectre, à action rapide sur les bactéries, les champignons, les levures et les virus
  • Écologique : le peroxyde d'hydrogène se dégrade naturellement en eau et en oxygène
  • Sûr pour le personnel : la solution prête à l'emploi n'est pas dangereuse et contient peu de COV
  • Peut être utilisé sur des surfaces imperméables et résistantes aux acides, ainsi que sur des tissus
  • Disponible en flacon vaporisateur de 750 ml de solution prête à l'emploi ou en bidon de 5 l de solution concentrée