Filtration
Les denrées alimentaires dissoutes sont souvent très difficiles à filtrer en raison de la quantité de matériaux à particules relativement grandes présents dans la solution. En fonction de l'application et de la technique d'analyse utilisée, vous pouvez utiliser des produits comme des papiers filtre pliés pour la filtration par gravité ou des filtres pour seringues pour la filtration par pression positive pour clarifier les échantillons.
Papiers filtre
VWR propose une gamme étendue de papiers filtre...
Filtre-seringues
La pression positive peut faciliter la filtration !
Filtres en fibres de verre
Les filtres en fibres de verre se caractérisent par un débit rapide, une grande capacité de filtration, une tolérance thermique étendue et une excellente rétention des précipités...