Hottes d'aspiration sans raccordement
Les hottes d'aspiration à recirculation sans raccordement constituent une alternative aux hottes d'aspiration classiques lorsqu'il est impossible de créer un circuit d'extraction de l'intérieur vers l'extérieur. Ces hottes d'aspiration sont équipées d'une technologie de filtration spécifique au type de produits manipulés.
Conçues pour la protection de l'utilisateur et de l'environnement
- Solution flexible/adaptable
Technologie Flex™ : colonne de filtration modulaire adaptable à vous et à votre environnement. Solides et liquides, individuellement ou conjointement. - Solution économique
Consommation d'énergie très basse
Facilité d'installation et de déplacement, disponibilité immédiate
Réduction des coûts d'infrastructure, de configuration et d'utilisation - Solution sûre
Conforme à la norme NF X 15-211 : 2009 et testée conforme à la norme ASHRAE 110 : 1995
Programme ESP® (Erlab Safety Program) : solution durable de protection de l'utilisateur - Solution écologique
Aucune émission de polluants nocifs dans l'atmosphère