Coloration
Les éléments d'une cellule possèdent souvent des indices de réfraction différents, qui peuvent permettre une identification partielle par diverses méthodes de microscopie. Cependant, pour un examen détaillé et une préparation permanente, les procédures de coloration utilisées sont toujours les mêmes.
Nos colorations biologiques sont préparées, lorsque cela est possible, à partir de colorants Certstain® fabriqués à cet effet selon une spécification stricte et soumis à des procédures d'assurance qualité rigoureuses, reflétant les principales méthodes d'utilisation. Ces colorants sont classés en deux catégories : les colorants synthétiques, de loin le groupe le plus important, et les colorants naturels. En revanche, certaines des colorations biologiques les plus importantes, comme l'hématoxyline et le carmin, appartiennent au groupe des colorants naturels. L'hématoxyline et l'éosine sont les colorations histologiques les plus utilisées. Leur popularité est basée sur leur capacité à faire apparaître clairement un grand nombre de structures tissulaires différentes, leur grande applicabilité à des tissus de différents sites, les différentes façons de les préparer et leur simplicité par rapport aux autres colorations.
Pont de coloration
Parfait pour la coloration sur paillasse de plusieurs lames à la fois...
Produits en verre pour la coloration
De nombreux services utilisent des instruments de coloration automatisés, mais il est parfois nécessaire de colorer des échantillons individuellement ou par lots...
Colorations et colorants
L'offre VWR comprend des gammes étendues de colorations et de colorants BDH Prolabo et Merck...