Produits Lauda
Cryostats à circulation Lauda, Microcool
Cette gamme de cryostats à circulation comprend cinq modèles compacts qui possèdent des capacités de refroidissement de 0,25 à 1,2 kW pour les applications externes. Ces appareils sont conçus pour permettre une dissipation rapide et fiable de la chaleur.
Thermostats de chauffage avec bains transparents Lauda, ECO
Les appareils ECO avec bains en plastique transparents fournissent de la visibilité pour l'observation d'échantillons de test. Commande pour la régulation du débit entre la circulation interne et externe. 
Thermostats de refroidissement/chauffage à circulation Lauda, thermoélectriques, LOOP
La gamme de produits LOOP comprend deux thermostats à circulation thermoélectriques externes pour le contrôle de la température. Régulation de la température sans réfrigérant grâce à la technologie Peltier