Moteurs Masterflex® L/S® MasterSense™
Reimage fluid handling
NEW integrated sensor technology, intuitive touchscreen and MasterflexLive® remote monitoring for the biopharma industry of tomorrow
Boutique Moteurs
Boutique Systèmes complets
Features that make your process effortless
1
Integrated sensors monitor fluid pressure and alert before there is a potential for process failure
2
Intuitive digital touchscreen with optimized menu navigation to store and recall standard protocols ensuring continuity - even with wet gloves on!
3
Over-the-air firmware updates ensure optimization of your pump system without moving the system
Masterflex L/S MasterSense Peristaltic Pump Drive Features
4
MasterflexLive cloud storage system securely stores, monitors and generates reports for all Masterflex pump systems
5
Powerful performance in a small footprint. Variable flow up to 3400 mL/min (600 rpm). Brushless, maintenance-free motor provides ±0.1% speed control accuracy with 6000:1 turndown ratio
SHOP DRIVE OPTIONS
6
Qualitative tube calibration ensures tubing is calibrated precisely
SHOP L/S PUMP TUBING
7
Convenient open-head sensor and antidrip features. Accepts all L/S pump heads.
SHOP L/S PUMP HEADS
MasterSense monitors your media so you don't have to
With the extra time, a process engineer could:
Masterflex Mastersense BT BioPharma Touchscreen
Mode continu
Masterflex Mastersense BT BioPharma Touchscreen
Mode Temps
Masterflex Mastersense BT BioPharma Touchscreen
Mode Volume
Masterflex Mastersense BT BioPharma Touchscreen
Mode À distance
Masterflex Mastersense BT BioPharma Touchscreen
Étalonnage du tuyau
Masterflex Mastersense BT BioPharma Touchscreen
Accès de l’utilisateur
intuitive touchscreen works even wearing gloves
Passer la lecture du manuel d'utilisation
Une interface intuitive à écran tactile, même quand on porte des gants
  • Installation et programmation faciles
  • Écran tactile TFT/RGB capacitif de 5” avec un angle de vue clair et large
  • Ajustez les paramètres d’un simple geste, même avec des gants
  • Les modes de fonctionnement comprennent fonctionnement continu, distribution en fonction du volume, et distribution en fonction du temps
  • Contrôle des lots, durée intervalle/off en mode Volume et Temps
  • Antidérapage et renforcement de la vitesse disponibles en Mode Volume, pour garantir la précision et minimiser les pertes d'échantillons
  • Sauvegardez et consultez facilement jusqu’à 50 protocoles couramment utilisés, chacun portant un nom unique
  • Soyez informé(e) lorsque vous atteignez votre marquage : l'indicateur graphique vous fait savoir lorsque le tuyau chargé est étalonné de manière optimale
Commandez votre processus à distance et sauvegardez vos programmes de manière sûre
MasterflexLive Remote Pump Control and Monitoring
MasterflexLive
  • MasterflexLive est notre plateforme sécurisée et reliée au Cloud pour une surveillance à distance et en temps réel de tous les paramètres des pompes Masterflex
  • Contrôlez les processus critiques fonctionnant 24h/24 et 7j/7 sans réquisitionner du personnel sur place
  • Les notifications « push » vous informent de la nécessité de modifier les conditions de fonctionnement et vous montrent des messages d’erreur
En savoir plus
Connectivité flexible
  • Votre choix parmi les options de connectivité—MasterflexLive®, EtherNet/IP, ou Profibus
  • Un accès à trois niveaux aux fonctionnalités de la pompe : utilisez cette option pour protéger vos processus en décidant qui peut faire fonctionner la pompe, et à quel degré
  • Des mises à jour en direct du firmware vous permettent automatiquement de tirer parti au mieux de vos futures améliorations
  • Connexion Internet via Wi-Fi ou prise Ethernet (RJ45) standard située à l’arrière du moteur
Voir les spécifications complètes
Complétez votre système de pompe
Faites votre choix parmi 8 têtes de pompe et + de 20 formulations de tuyaux afin de créer la pompe idéale pour votre processus
Biopharma
Faible cisaillement non contaminant et procédure non invasive rendent cette pompe parfaite pour l’industrie biopharmaceutique et les soins de santé.
vaccine production line
Accès à triple approche et capacité à sauvegarder et à consulter les programmes qui rendent votre processus liquide sûr et précis.
abrasive liquid chemical
Prend facilement en charge les liquides abrasifs et corrosifs que l’on trouve dans de nombreuses applications chimiques et de mines.
Water treatment process
La longévité des tuyaux empêche les produits chimiques de fuir, et les vapeurs d’être bloquées, ce qui est essentiel aux processus de traitement d'eau.
Sélectionnez le moteur ou la pompe complète qui vous convient
  Masterflex L/S MasterSense Drive 100 RPM (up to 4 pump heads accepted) Masterflex L/S MasterSense Drive 600 RPM (up to 4 pump heads accepted) Masterflex L/S MasterSense Drive 600 RPM with Easy-Load pump head Bundle Masterflex L/S MasterSense Drive 600 RPM with Easy-Load II pump head Bundle
  100 TR/MIN
(jusqu'à 4 pompes prises en charge)
600 TR/MIN
(jusqu'à 2 pompes prises en charge)
600 TR/MIN
Easy-Load
Système complet
600 TR/MIN
Easy-Load II
Système complet
Plage de débit 0,001 à 580 ml/min 0,006 à 3400 ml/min 0,08 à 480 ml/min 0,28 à 1700 ml/min
Avec EtherNet/IP et MasterflexLive MLFX07526-20 MLFX07526-10 MLFX77920-40 MLFX77920-42
Avec Profibus et MasterflexLive MLFX07526-22 MLFX07526-12 MLFX77920-50 MLFX77920-52
Caractéristiques du moteur
Homologations des organismes UL, cUL, CE
Garantie 2 ans
MasterflexLive Commande à distance en temps réel de l’ensemble des paramètres des pompes Des notifications directes vous alertent au sujet des conditions de fonctionnements et des messages d’erreur, ce qui vous permet de surveiller 24 h/24 et 7 j/7 les processus de pompage critiques, pas besoin d’être sur place.
EtherNet/IP ou
Profibus
Interface directe avec réseau(x) de contrôle des processus basés sur Ethernet/IP ou Profibus (utilisation de PLC, SCADA ou similaire) ; permet de contrôler tous les paramètres de la pompe via l’interface réseau.
Précision du contrôle de la vitesse (résolution) ±0,1 % (0,1 tr/min à 600 tr/min 0,01 tr/min à 100 tr/min)
Réversible Oui
Écran Écran tactile TFT/RGB capacitif de 5” avec commutation en plan (large angle de vue) ; 800 x 480 pixels
Distribution numérique Oui
Contrôle externe - entrée 0 to 20 mA, 20 to 0 mA, 4 to 20 mA, 20 to 4 mA ; 0 to 10 V, 10 to 0 V, 0 to 5 V, 5 to 0 V ; marche/arrêt, sens (horaire/antihoraire), amorçage par fermeture des contacts
Contrôle externe - sortie 0 à 20 mA, 20 à 0 mA, 4 à 20 mA, 20 à 4 mA ; 0 à 10 V, 10 à 0 V, 0 à 5 V, 5 à 0 V ; Sortie tach (collecteur ouvert), Moteur en fonctionnement, Tête ouverte, Local/À distance, Alarme générale
Moteur DC sans balai avec encodeur ; fonctionnement continu ; réversible ; 1/10 hp (75 W)
Capteur d’ouverture de tête Oui ; câble de rallonge fourni
Matériaux du boîtier Boîtier en plastique ABS, châssis aluminium peint, bézel en aluminium peint
Classement du boîtier IP33
Dimensions (L x l x H) 10-1/4" x 7-5/8" x 8-1/2" (26 x 19,4 x 21,6 cm)
Poids à l'expédition 11 lb (5 kg)
Alimentation 90 à 260 VAC, 50/60 Hz