Systèmes de pompes péristaltiques Masterflex®
Choisissez la pompe qu'il vous faut
Les pompes Masterflex constituent la solution favorite dans le monde entier. Nous sommes réputés pour être un leader du secteur en matière de conception, d’ingénierie et de fabrication de tuyaux péristaltiques et de pompes tubulaires, de pompes de mesure à membrane, de pompes à vide/pression, de débitmètres et de mélangeurs. Seule la société Masterflex vous propose une flexibilité inégalée et une fiabilité qui redéfinit les standards : les performances fournies pendant plus de 55 années dans la fabrication de pompes péristaltiques. Notre expertise et notre sélection de plus de 10 000 configurations de pompes nous permettent de vous aider à choisir un système de pompes répondant aux besoins spécifiques de votre application.
C’est Masterflex® qui a défini la norme à l'échelle mondiale en matière de systèmes de pompe péristaltique. Cela fait longtemps que nous sommes leaders du secteur de la conception, de l’ingénierie et de la fabrication d'une large gamme de produits de gestion des liquides, dont :
- Les composants pour pompes péristaltiques et systèmes complets
- Le tuyaux pour pompes péristaltiques
- Les pompes fabriquées sur-mesure
- MasterflexLive
Au vu de notre expertise et de notre éventail comprenant plus de 10 000 configurations de pompes, il est logique que vous trouviez à coup sûr le système de pompe qu'il vous faut. Au fil de ces 55 dernières années à fabriquer des pompes péristaltiques, cela fait longtemps que l’on a la preuve que la marque Masterflex® est capable de vous procurer une telle polyvalence et une fiabilité qui définit la norme.
Gamme de pompes péristaltiques Masterflex — Boutique par plage de débit
Ismatec® Series
Micro-débit, degré d’exactitude élevé
Plage de débit :
0,0001 à 365 ml/min
Pompe microdébit >
L/S® Series
Contrôle précis du débit
Plage de débit :
0,00005 à 3400 ml/min
Débit de précision >
I/P® Series
Des systèmes puissants
Plage de débit :
0,001 à 26 l/min
Débit industriel >
B/T® Series
Débit maximal
Plage de débit :
0,3 à 42 l/min
Pompes débit maximal >
Systèmes de pompe intelligents MasterSense™
NOUVELLE technologie de capteur intégrée, écran tactile intuitif et surveillance à distance MasterflexLive® pour l'industrie biopharmaceutique de demain
Trouvez votre pompeIntuitives et innovantes
- Les capteurs intégrés contrôlent la pression des fluides et envoient une alerte avant qu’il n’y ait un problème potentiel au cours du processus
- Ils sauvegardent et rappellent des protocoles standard afin de garantir la continuité
- L’écran tactile numérique intuitif permet de naviguer dans le menu de manière optimisée et de saisir des programmes, même si l’on porte des gants humides !
- Le moteur MasterSense fournit un accès de niveau 3 tiers, ce qui permet d’avoir divers niveaux de programmation de l’ensemble des mots de passe protégés, dans le respect des BPF
Faciles et précises
- Les modes de fonctionnement comprennent fonctionnement continu, distribution en fonction du volume, et distribution en fonction du temps
- Contrôle des lots, durée intervalle/off en mode Volume et Temps
- Un étalonnage qualitatif du tube qui garantit que les tuyaux sont étalonnés avec précision
- L’indicateur graphique vous fait savoir lorsque le tuyau est étalonné de manière optimale
Connectées et intelligentes
- Les options de connectivité et de commande comprennent EtherNet/IP, Profibus, analogique à distance et contrôle en série
- MasterflexLive® vous permet de surveiller le fonctionnement de la pompe via le cloud -- depuis le PC ou l’appareil mobile
- Les mises à jour en direct du firmware vous garantissent que votre système de pompe MasterSense bénéficie des caractéristiques et des fonctionnalités les plus récentes
Caractéristiques et avantages des gammes de pompes péristaltiques Masterflex®
Nos pompes péristaltiques sont parfaites pour l’industrie biopharmaceutique, la gestion des liquides, et plus encore. Elles sont compactes, polyvalentes et précises. Et de par leur conception pensée exclusivement par nous, elles sont également faciles à nettoyer et présentent peu de risques de contamination.
Principales caractéristiques :
Une validation simple des processus
- Le liquide est intégralement contenu par le tube, et les tuyaux sont fabriqués dans des matériaux vierges et biocompatibles homologués.
Vitalité des cellules/intégrité moléculaire
- Les pompes péristaltiques exercent peu d’effet de cisaillement, ce qui réduit ainsi leur impact physique sur les cellules et les grosses molécules, tout en augmentant la vitalité globale des cellules, pour obtenir un produit/API plus efficace.
Alimentation précise et linéaire en liquide
- Un déplacement positif garantit la grande précision des débits volumétriques sur toutes les plages de pression et de viscosité, avec une relation linéaire avec les tr/min ; l’occlusion garantit que le produit ne glisse pas.
Masterflex® Exclusive : la maîtrise du trajet emprunté par le liquide
- Masterflex® permet de garder le contrôle sur presque tous les aspects du chemin emprunté par les liquides, tels que la pompe, les tuyaux, les composants, les capteurs, et les services d'assemblage de niveau international qui permettent de tout regrouper ensemble et de livrer à la date fixée.
Encore plus de raison d’opter pour Masterflex®
- Pompes non siphonnantes à amorçage automatique
- Boîtier 316SS, modèles modulaires et protégés des éclaboussures
- Toutes sortes de commandes par l’opérateur et connectivité
- Fonctionnalité de sécurité et de protection de l’accès
Masterflex s'y connaît en manipulation complexe de liquides, et propose la gamme la plus vaste de fonctionnalités, de composants et de débits pour que vous gardiez le contrôle.
Outils de sélection des pompes péristaltiques
Outil de sélection Masterflex
Trouvez l’ensemble de systèmes de pompes péristaltiques recommandé pour vous, en répondant à 6 questions !
Configurateur Masterflex
Assemblez votre système de pompes en choisissant les caractéristiques dont vous avez besoin et les composants compatibles correspondant
De quelle gamme de débit avez-vous besoin ?
0,002 à 43 ml/min
Pompes faible débit >
0,0006 à 3400 ml/min
Pompes débit moyen >
0,001 à 42 l/min
Pompe débit élevé >
Quel produit chimique pompez-vous ?
Veillez à ce que vos matériaux soient compatibles avec vos produits chimiques
Base de données sur la compatibilité chimique >
Trouvez votre formule
Boutique tuyaux péristaltiques >
Quels sont les facteurs pouvant influencer mon application ?
Le pompage de liquides visqueux
Lisez pour savoir comment pomper des liquides visqueux >
Le pompage de liquides abrasifs
Lisez pour savoir comment pomper des liquides abrasifs >
Quelle est la connectivité nécessaire ?
Contrôle à distance en temps réel, 24h/24 et 7j/7
Obtenez MasterflexLive >
Moteur numérique E/S Masterflex
Guide de sélection des moteurs numériques Masterflex >
Utilisée, testée et approuvée partout dans le monde :
La pompe péristaltique de premier choix pour d'innombrables applications
- Facilité d'utilisation
Installation rapide. Maintenance réduite. Remplacement facile des tuyaux. - Polyvalence
De la recherche au processus, prend en charge presque n’importe quel fluide. Plus des options multicanaux - Précision
Plages de débit : 0.0001 mL/min à 42 L/min. Des normes rigoureuses en matière de design. - Durable
Inspire la confiance depuis plus de 55 ans. Large compatibilité avec les produits chimiques. - Personnalisation
Systèmes configurables. De nombreuses options de tuyaux. Changement facile d'échelle.
Vous avez besoin de davantage d'informations ou d'aide pour sélectionner le produit le plus approprié pour votre application ?
Nos experts sont prêts à vous aider.