Analyse rapide de l’eau, de l’environnement et des aliments et boissons, par Merck
![]() |
Merck a plus de 100 ans d'expérience dans le domaine de l'analyse. Tous les kits de test, les bandelettes tests et les systèmes photométriques sont conçus de manière à allier précision optimale, rapidité et manipulation aisée pour l'analyse des denrées alimentaires et des boissons. Le portefeuille Supelco® de solutions analytiques a été développé par des spécialistes en chimie analytique, pour les spécialistes en chimie analytique, afin de leur garantir des résultats exacts, précis et reproductibles. Afin de préserver l’intégrité de vos protocoles de test, la qualité de chacun de ces produits est méticuleusement contrôlée ; grâce à nos scientifiques qui s'y consacrent pleinement, l’expertise dont vous avez besoin est à portée de main. |
Les kits de tests visuels et instrumentaux constituent des options innombrables permettant de déterminer des concentrations de paramètres individuelles.
Trouvez le test qui vous convient le mieux pour votre application :
- Sélectionnez votre paramètre de test favori
- Trouvez la plage de mesure désirée, puis choisissez les produits les plus appropriés pour votre tâche ou votre type d'échantillon
- Utilisez les références du catalogue pour acheter directement les produits
Sélection de produits
Spectrophotomètres Spectroquant® Prove de Merck : simplifiez vos analyses de l'eau grâce à une nouvelle gamme de spectrophotomètres
L'outil idéal pour l’analyse de l’eau, qui combine la simplicité que vous souhaitez, la sécurité dont vous avez besoin, et la durabilité que vous attendez des spectrophotomètres Spectroquant® Prove. Il permet également des contrôles intuitifs et il est pré-programmé pour plus de 200 kits de tests et méthodes Spectroquant®, pour simplifier plus que jamais vos analyses.
- Spectroquant® Prove 100 : (1.73016.0001) Pour les applications de routine- eaux usées
- Spectroquant® Prove 300 : (1.73017.0001) Pour les mesures sensibles - eau potable et boissons
- Spectroquant® Prove 600 : (1.73018.0001) Pour les analyses complexes - eaux de processus
Informations supplémentaires
Assurance de la qualité analytique de A à Z
L'assurance de la qualité analytique (AQA) consiste à garantir la fiabilité et la conformité de vos résultats aux directives de bonnes pratiques de laboratoire (BPL).
Spectroquant® Concept AQA - 3 étapes vers une grande qualité
- Contrôle du photomètre : (OQ) pour travailler avec des étalons colorés certifiés ou étalons UV/Vis Certipur®
- Contrôle du système : (PQ) Mesure de récupération à l'aide d'une solution étalon CombiCheck, de solutions étalons de matériaux de référence certifiés (CRM) ou de solutions étalons Certipur®
- Contrôle de la matrice :: (PQ) Ajout unique d’une solution CombiCheck R-2 ou dilution/ajout multiple avec des solutions étalons de matériaux de référence certifiés (CRM) ou des solutions auto-préparées
Informations supplémentaires
Photomètres Spectroquant® Move et NOVA de Merck
- Spectroquant® Move 100 est conçu pour réaliser des analyses de l'eau rapides, fiables et sur site.
- Spectroquant® NOVA 60 permet d'effectuer des mesures de grande qualité (AQA) en toute simplicité.
Informations supplémentaires
Réflectomètres RQflex® 20 de Merck : des applications de réflectométrie en toute précision
Le nouveau lecteur quantitatif de bandelettes tests RQflex® 20 soutient votre marche à suivre en surveillant les paramètres des produits chimiques sur place. Grâce à la navigation intuitive dans le menu et à une présélection d'échantillons, il permet de prendre des décisions plus rapides et traçables quant au processus de production.
Informations supplémentaires
Tests visuels Mquant de Merck
- Tests de liquides MQuant® : Systèmes de test chimique pour des tests de l’eau rapides, précis et portatifs pour des gammes de concentration de paramètres allant de haute à faible à l’aide d’une lecture directe de cartes de couleur, de disques ou de récipients.
- Bandelettes tests MQuant® : pour une détermination semi-quantitative fiable d’ions et d'autres composants avec lecture visuelle ou numérique
- Papiers et bandelettes tests de pH MQuant® : Mesure rapide du pH avec des échelles de couleur précises pour des résultats clairs, fiables adaptés à tous les milieux, y compris à des liquides à haute turbidité
Informations supplémentaires
Préparation d'échantillons prêts à l'emploi de Merck
Préparation simple et efficace avec des Crack Sets et thermoréacteurs
- Crack Sets Spectroquant® : Nous offrons un choix de trois Crack Sets pour déterminer le contenu total de différents paramètres. Chaque set contient tous les réactifs nécessaires pour la digestion avec un thermoréacteur.
- Thermoréacteurs Spectroquant® : offrent 8 programmes de digestion pré-installés pour l’utilisation de routine. Une description des procédures de digestion est fournie dans les fiches d'instruction incluses dans les kits de test.