Échantillonneurs dédiés à l’industrie pharmaceutique
Une surface dans un état impeccable et une grande facilité de nettoyage, ou bien un équipement à usage unique ? Nous proposons des solutions différenciées.
Lances d'échantillonnage
Les exigences en termes d’échantillonneurs dans l’industrie pharmaceutique sont très élevées. La conception orientée vers l’application, l’excellente apparence en surface et la finition sont nos atouts.
- Novartos Uno - 2 ou 3 échantillons identiques en un seul prélèvement
- Novartos Multi - jusqu'à 7 fois 2 ou 3 échantillons en un seul prélèvement
- PharmaPicker – pour l'échantillonnage de très petites quantités
- StickProof – avec embout particulièrement mince
- Mini ViscoSampler – pour petits volumes de matière visqueuse
Cuillères et pelles pharmaceutiques
Pour éviter toute contamination croisée, les pelles et cuillères doivent présenter des surfaces fortement polies dépourvues de crevasses et de creux où de la matière pourrait demeurer.
Le nettoyage d’échantillonneurs est une tâche exigeante et laborieuse, en particulier lorsque le matériau est graisseux, très adhésif ou toxique. L'usage unique est la solution