Etalons ICP/MS
VWR propose une gamme complète d'étalons de différents fournisseurs pour cette technique difficile.
Etalons ICP/MS VWR Chemicals
ARISTAR offre une gamme complète de solutions étalons pour ICP-MS à 1000 et 10 000 ppm, en conditionnements de 100 et 500 ml...
Etalons ICP/MS Merck
Les étalons ICP/MS mono-élément CertiPUR™ sont certifiés dans un laboratoire accrédité conformément à la norme DIN EN ISO 17025 et présentent une traçabilité directe aux normes internationales, telles que NIST...