Titration Karl Fisher pour la détermination de la teneur en eau
Sélection de titrimètres volumétrique ou coulométrique Karl Fisher et de réactifs associés pour la détermination de la teneur en eau.
  • Les titrimètres volumétrique Karl Fischer sont destinés aux volumes d'eau intermédiaires à importants (en mg) combinant détermination rapide et précise de la teneur en eau et fonctionnement facile
  • Les titrimètres coulométrique Karl Fischer sont destinés aux petits volumes d'eau (en µg) combinant détermination rapide et précise de la teneur en eau et fonctionnement très simple
  • Réactifs Karl Fischer
Réactifs et solutions titrées pour analyse Karl Fischer
Un grand choix de réactifs Karl Fischer volumétriques et coulométriques
Standards pour analyse Karl Fischer
Un grand choix de standards Karl Fischer pour la titration volumétrique et coulométrique
Titrimètres volumétriques Karl Fischer
Les titrimètres de routine Karl Fischer combinent détermination rapide et précise de la teneur en eau et fonctionnement facile...