Comment utiliser de manière sûre la verrerie rodée
Par DWK Life Sciences
Bon nombre d'assemblages traditionnels pour la chimie que l’on trouve dans un laboratoire nécessitent des pièces d'équipement connectées.
La distillation, l’extraction, la filtration et les processus de reflux nécessitent tous des assemblages de verreries de laboratoire dont la complexité est diverse, par exemple, et pendant que la plupart des scientifiques qui ont contribué à développer ces techniques ont dû s’en remettre à de la verrerie, des topettes et des tuyaux en caoutchouc fabriqués sur mesure afin de connecter différents éléments, l’invention de la verrerie rodée interchangeable a été synonyme d'options plus nombreuses et plus sûres à présent disponibles.
Dans ce blog, nous nous pencherons sur les différents types de verrerie rodée, sur chaque type le plus couramment utilisé, et nous explorerons quelques techniques de base permettant de les entretenir de manière sécurisée.
Les différents types de verrerie rodée expliqués
Le recours à de la verrerie rodée contribue à éviter les déversements et les fuites de substances potentiellement nocives et souvent précieuse pendant les expériences. Toutefois, alors que ses avantages sont évidents, il est important de sélectionner le type de verrerie rodée le plus adapté au processus que vous exécutez.
Il existe toutes sortes de types de joints différents, chacun possédant ses propres fonctionnalités spécifiques.
Les joints coniques
Il s'agit du type le plus courant de joint rodés en verre, et ils possèdent un cône effilé et un rodage femelle. Les rodages femelles de ce type affichent souvent un profil de rebord arrondi, ce qui renforce davantage le joint, tout en les rendant moins sensibles aux ébréchures que les profils de rebord carrés.
Les joints sphériques
Les joints sphériques s’utilisent pour réaliser des techniques où on a besoin d'une certaine flexibilité au niveau de angles des éléments de verrerie connectés ensemble. On les utilise couramment pour connecter des flacons receveurs à des condensateurs rotatifs, par exemple, sont le poids peut considérablement augmenter au fur et à mesure que le flacon se remplit. Un joint sphérique permet de connecter un flacon à un condensateur incliné sur un angle vertical, ce qui permet de moins solliciter le joint.
Les joints à bride
On utilise les joints à bride pour former des lignes droites sur les connections des assemblages. On utilise habituellement ce type de connexion sur les structures en pipeline et sur les flacons grande capacité et les réacteurs. Le fait de pouvoir utiliser des joints à bride plus large donne un meilleur accès au contenu des flacons et des tubes.
Les joints filetés
Les joints filetés forment une connexion solide mais facilement ajustable. Ils sont parfaits s’il faut que la longueur d'un assemblage puisse être variable, et, pour ce faire, on peut recourir à un joint coulissant. On utilise également couramment de la verrerie à bouchons filetés à double extrémité, ce qui permet d'ajuster les lignes depuis l’autre côté, pour une flexibilité plus importante.
Comment utiliser la verrerie rodée en toute sécurité
Comme c’est le cas de tous les articles de verrerie de laboratoire, il faut suivre quelques étapes de base pour garantir que l’utilisation de la verrerie rodée soit sûre et durable.
Afin d'éviter toute contamination provenant des fibres de l’emballage, il est essentiel de toujours laver la verrerie neuve avant de l’utiliser pour la première fois. Vous devez également examiner la verrerie pour vous assurer qu’elle n’est ni rayée, ni ébréchée, ni craquelée, et qu’elle ne présente pas d’éclat, car tout défaut compromettra la résistance mécanique de la verrerie, et cela peut entraîner des cassures pendant utilisation.
Toutefois, il faut également envisager un certain nombre d'aspects pour garantir que la verrerie rodée est manipulée de manière sûre et qu’elle puisse être utilisée de façon répétée.
- Alors que l’on peut utiliser de la graisse de silicone pour sceller un joint, de nombreux types de joints ont été conçus pour être utilisés sans graissage afin d'éviter toute contamination. Une alternative plus propre et non contaminante est représentée par un manchon de jonction en PTFE placé entre le cône et le rodage femelle.
- Il faut toujours consulter les directives concernant l’équipement utilisé pour vérifier quelle est la température maximale autorisée. Bien que la température maximale recommandée pour les articles de laboratoire en verre borosilicaté soit de 500 °C (pour de courtes périodes uniquement), la température de travail de tous les autres objets associés au joint, par exemple les raccords en plastiques, les bouchons, les tuyaux, etc. peut être très inférieure.
- Lorsqu'on les utilise à une température supérieure à 150 °C, la procédure de chauffage et de refroidissement doit être réalisée d'une manière lente et uniforme afin d’éviter toute cassure due aux chocs thermiques.
- Si vous utilisez une plaque chauffante intégrée à votre assemblage, assurez-vous que la plaque supérieure est plus grande que la base du récipient à chauffer. Et ne placez jamais de la verrerie rodée froide sur une plaque chauffante préchauffée.
- Lorsqu'on utilise un bec Bunsen, appliquez une flamme douce et utilisez une toile métallique avec un centre en céramique permettant de diffuser la flamme. Cela évitera la formation de « points chauds » au niveau des joints, ou à d’autres endroits de l'assemblage, pouvant occasionner des cassures.
- Ne pas appliquer directement une température élevée ou une source de chaleur à un élément de verrerie volumétrique impliqué dans un assemblage de verrerie rodée, car cela pourrait compromettre la précision des résultats de volumétrie.
- Faites toujours attention lorsque vous placez de la verrerie rodée dans un micro-ondes. Si votre verrerie rodée est fabriquée à partir de verre borosilicaté, alors cet article pourra passer au micro-ondes. Mais il faut veiller à ce que le contenu et les éléments qu'on lui adjoint peuvent eux aussi passer au micro-ondes.
- La verrerie rodée peut occasionnellement se gripper après la fin d'une procédure. Si cela arrive, il faut commencer par laisser la verrerie rodée refroidir naturellement, puis l’immerger pendant une courte période dans de l’eau tiède contenant un détergent spécial pour le nettoyage de la verrerie de laboratoire. Cette action permettra de dégripper le joint, et vous permettra de déconnecter les éléments sans avoir à exercer une pression excessive sur le verre. Il est important d'éviter cette situation pour garantir que le verre ne se casse pas ou n’est pas endommagé avant d’être réutilisé.