Pompage sensible aux cellules avec des pompes péristaltiques
La tête de pompe Ismatec Pro-280 pour pomper des cellules vivantes
La tête de pompe Pro-280 connectée soit à un entraînement pour pompe péristaltique BVP Process ou MCP Process est un système adapté au pompage continu de cellules vivantes tout en minimisant les dommages causés aux cellules . C’est un système de conception unique adapté à l’utilisation dans des applications en biotechnologie . Il a été testé dans des réacteurs jusqu’à 30 litres de production à petite échelle et à l’échelle de laboratoire.
Comment cela fonctionne-t-il ?
La tête de pompe Pro-280 a 2 rouleaux convexes et le lit tubulaire est concave. Avant que le rouleau ne ferme totalement le tube pressé, les cellules peuvent s’échapper à travers un espace vers la paroi du tube, et ne sont donc ni « écrasées » ni endommagées.
Comparaison de différents systèmes de pompe péristaltique pour l’utilisation dans les cultures de cellules animales
Le pompage de cellules vivantes dans un bioréacteur représente un défi. Bien que les pompes péristaltiques soient adaptées pour opérer des bioréacteurs, le pompage continu de cellules viables, vivantes (circulant) représente un défi, car les têtes de pompe péristaltique régulières endommagent les cellules au fil du temps dû à l'interaction mécanique. Ismatec a travaillé avec l’université ZUW (Zurich University Winterthur, Suisse) pour montrer que les têtes de pompe péristaltique, conçues pour un pompage délicat, sont adaptées au pompage de cellules vivantes.
Application : pompage de cultures de cellules animales
Ms Fan Guo et Prof. Dr U. Graf-Hausner de la Zurich Technical University Winterthur et Dr Joanne Laukart d’Ismatec ont réalisé une comparaison entre différents systèmes de pompes péristaltiques..
Méthode : culture de cellules hybridomes dans des flacons Spinner
Les cellules sont pompées de manière continue à travers une boucle extérieure à un débit constant (1/2 volume de réacteur /heure = 250 ml/h) jusqu’à l’observation d'une mort de cellule identifiable. La viabilité des cellules a été surveillée en analysant le flux de dérivation des cellules. L’objectif était de maintenir une viabilité élevée des cellules avec un faible endommagement des cellules.
Résultat
En utilisant la tête de pompe P-280, la mort de cellules a été observée après 56 heures. D’autres têtes de pompe ont montré la mort de cellules après seulement 27 heures. La vitalité des cellules vivantes avec la tête de pompe P-280 est restée à 87 % après 56 heures de pompage continu.