Débitmètre FAQ
Débitmètre à usage unique
- Comment les débitmètres Masterflex® fonctionnent-ils ?
- Quel type de capteur à usage unique est-il le plus judicieux pour mon application ?
- Quel est le niveau de précision escompté avec chaque type de capteur ?
- Est-il possible d’utiliser ces capteurs avec des tubes opaques et des fluides de travail ?
- Comment ces capteurs communiquent-ils avec mon système ?
Débitmètres à pression différentielle
- Comment un débitmètre à pression différentielle fonctionne-t-il ?
- Ai-je besoin d'un filtre ?
- Un débitmètre à pression différentielle peut-il gérer un écoulement turbulent ?
- Mon gaz n’est pas dans les conditions normales de température et de pression (CNTP)/ou change - cela va-t-il marcher ?
- Quels sont les avantages de l’utilisation d’un débitmètre à pression différentielle ?
- Quels sont les limites de l’utilisation d’un débitmètre à pression différentielle ?
Débitmètres à effet doppler
- Comment un débitmètre à effet doppler fonctionne-t-il ?
- Puis-je utiliser un débitmètre à effet doppler avec des particules ?
- Certains débitmètres mesurent en unité de vitesse (ft/s) (pied par seconde). Comment puis-je convertir les lectures en volume/temps ?
- Que faire si mon fluide n’est pas de l’eau ?
- L'isolation/l’épaisseur du tuyau influencera-t-elle ma lecture ?
- Un débitmètre à effet doppler doit-il être installé de manière permanente ?
- Un débitmètre à effet doppler nécessite-t-il une longueur minimale de tuyau droit en amont ?
- Quels sont les avantages de l’utilisation d’un débitmètre à effet doppler ?
- Quels sont les limites de l’utilisation d’un débitmètre à effet doppler ?
Débitmètres massiques
- Comment un débitmètre massique fonctionne-t-il ?
- Un débitmètre massique peut-il indiquer une accumulation totale de gaz ?
- Puis-je calibrer un débitmètre massique pour mon propre mélange de gaz ?
- Ai-je besoin d'un filtre ?
- Quels sont les avantages de l’utilisation d’un débitmètre massique ?
- Quels sont les limites de l’utilisation d’un débitmètre massique ?
Débitmètres à ailette
- Comment un débitmètre à ailette fonctionne-t-il ?
- Que faire si mon liquide est mousseux ou turbulent ?
- Quelle doit être la longueur de section droite du tuyau ?
- De quel système à ailette ai-je besoin ?
- La lecture du compteur est en GPM, celle des capteurs de débit en ft/s. Comment savoir laquelle convient pour mon écoulement ?
- Que dois-je savoir sur mon système au moment de passer la commande ?
- Quels sont les avantages de l’utilisation d’un débitmètre à ailette ?
- Quels sont les limites de l’utilisation d’un débitmètre à ailette ?
Débitmètres à turbine
- Comment un débitmètre à turbine fonctionne-t-il ?
- Puis-je utiliser un débitmètre à turbine avec de petites particules ?
- Ai-je besoin d’une distance droite minimale avant le capteur ?
- Que faire s’il y a de l’air dans mon liquide ?
- Quels sont les avantages de l’utilisation d’un débitmètre à turbine ?
- Quels sont les limites de l’utilisation d’un débitmètre à turbine ?
Débitmètres/rotamètres à section variable
- Comment un rotamètre fonctionne-t-il ?
- Où puis-je relever la lecture ?
- Quelle est la différence entre les rotamètres à corrélation et à lecture directe ?
- Que faire si j’utilise un gaz ou un liquide autre que de l’eau ou de l’air ? Que faire si j’utilise de l’eau distillée ?
- Puis-je utiliser un rotamètre dans une application à système de vide ou avec une contre-pression ?
- Puis-je utiliser un seul débitmètre pour mesurer différents débits ?
- Quelles sont les différences entre un débitmètre de 150 mm et un de 65 mm ?
- Faut-il installer un rotamètre verticalement ?
- Quels sont les flotteurs disponibles ?
- Quels sont les avantages de l’utilisation d’un débitmètre à section variable ?
- Quels sont les limites de l’utilisation d’un débitmètre à section variable ?
Débitmètres à usage unique
1. Comment les débitmètres Masterflex® fonctionnent-ils ?
Le capteur de débit à ultrasons comprend deux ensembles de capteurs piézo-électriques positionnés en « X » à travers le tube transportant le fluide de travail qui envoient des signaux ultrasoniques dans le sens de l'écoulement et dans le sens opposé à celui-ci. Le système électronique situé à l'intérieur du capteur convertit les signaux piézo-électriques en une sortie de signal de débit. Le capteur à usage unique contient une roue de turbine sans frottement qui est extrêmement sensible aux changements d’écoulement du fluide qui la traverse. Un faisceau IR continu réfléchit les pales de la turbine pendant la rotation, créant un signal IR pulsé proportionnel au débit du milieu. Chaque capteur est calibré pour procurer un débit précis à 1% ou mieux.
2. Quel type de capteur à usage unique est-il le plus judicieux pour mon application ?
Si vous cherchez un capteur de débit très précis, dont les coûts de fonctionnement sont très faibles et qui fonctionnera avec des fluides inférieurs à 20 cP, alors les capteurs de débit à usage unique de Masterflex, avec leur précision à 1 % sont un excellent choix. Si une grande précision est requise et vous souhaitez réutiliser les capteurs sans avoir besoin de CIP ou votre fluide de travail est visqueux, alors le débitmètre à ultrasons avec sa précision à 2 % et une large de gamme de viscosité conviendra mieux.
3. Quel est le niveau de précision escompté avec chaque type de capteur ?
Les capteurs à ultrasons sont précis à 2 % jusqu’à des débits de 30 ml/min et sont calibrés pour du silicone durci au platine de Masterflex. Le capteur fonctionnera avec d'autres types de tubes même des opaques, mais les meilleurs résultats sont obtenus en utilisant du silicone durci au platine de Masterflex.
Les capteurs à usage unique sont précis à 1 % jusqu’à des débits de 20 ml/min. La pale légère de la turbine avec roulement en rubis est très sensible à l’écoulement tant que la viscosité est inférieure à 20 cP. Les fluides dont la viscosité est supérieure nuisent à sa précision, d'autres options sont donc nécessaires pour les viscosités supérieures.
4. Est-il possible d’utiliser ces capteurs avec des tubes opaques et des fluides de travail ?
Les capteurs à ultrasons et à usage unique Masterflex® peuvent tous deux être utilisés avec des tubes opaques et des fluides de travail. Il est recommandé de vérifier et d’ajuster l’étalonnage du capteur à ultrasons si nécessaire si le fluide de travail diffère du silicone durci au platine et il est important que la viscosité du fluide de travail soit inférieure à 20 cP pour fonctionner avec le capteur à usage unique.
5. Comment ces capteurs communiquent-ils avec mon système ?
Le capteur à ultrasons est pourvu d’options de sorties push-pull RS485, 4-20mA, 0-20kHz, PNP-NPN créées à l'intérieur de chaque capteur, aucun élément de conditionnement de signal supplémentaire n’est donc nécessaire pour connecter le capteur à une entrée de commande.
Les capteurs à usage unique émettent une impulsion de fréquence proportionnelle à son débit. En cas de branchement à l’accessoire optionnel du scanner, les données d’étalonnage du capteur sont saisies automatiquement et la sortie du scanner génère automatiquement la sortie correcte vers votre entrée de commande.
Débitmètres à pression différentielle
1. Comment le débitmètre à pression différentielle Masterflex® fonctionne-il ?
Une chute de pression est créée lorsque de l’eau ou du gaz entre dans le débitmètre. Le fluide est forcé de former de fins flux laminaires qui s’écoulent sur des voies parallèles entre des tubes capillaires ou séparés par des plaques internes. La différence de pression créée par la traînée du fluide est mesurée par un capteur de pression différentielle connecté à la plaque supérieure. La pression différentielle d'une extrémité des plaques à écoulement laminaire à l'autre extrémité est linéaire et proportionnelle au débit du liquide ou du gaz.
2. Ai-je besoin d'un filtre ?
Un filtre de 50 μm est recommandé pour éviter que toute impureté ne bouche l'élément laminaire.
3. Un débitmètre à pression différentielle peut-il gérer un écoulement turbulent ?
Oui, bien que les débitmètres soient unidirectionnels, un tube ou un tuyau droit n’est pas nécessaire.
4. Mon gaz n’est pas dans les conditions normales de température et de pression (CNTP)/ou change - cela va-t-il marcher ?
Quelques versions de débitmètre massique non thermique sont disponibles pour les fluctuations de température ou de pression du flux. Ces débitmètres les corrigeront automatiquement pour repasser à la température et pression standard.
5. Quels sont les avantages de l’utilisation d’un débitmètre à pression différentielle ?
—Peut gérer les gaz et liquides à faible débit
—a un signal de sortie pour la totalisation
—possibilité de commutation pour différents gaz
6. Quels sont les limites de l’utilisation d’un débitmètre à pression différentielle ?
—À utiliser uniquement avec des liquides propres
—la viscosité maximale du liquide est de 5 cPs
Débitmètres à effet doppler
1. Comment un débitmètre à effet doppler fonctionne-t-il ?
Un signal de haute fréquence est projeté à travers la paroi du tuyau et dans le liquide. Le signal est réfléchit par des impuretés présentes dans le liquide telles que des bulles d’air ou des particules, puis renvoyé vers le récepteur. La différence de fréquence entre le signal transmis et le signal reçu est directement proportionnelle à la vitesse d’écoulement du fluide.
2. Puis-je utiliser un débitmètre à effet doppler avec des particules ?
Oui. Pour pouvoir utiliser un débitmètre à effet doppler, le liquide doit contenir des particules ou des bulles. La taille minimale de la plupart de celles-ci doit être de 25 ppm ou 30 μm ; vérifier les exigences spécifiques de chaque débitmètre à effet doppler concernant la taille des particules.
3. Certains débitmètres mesurent en unité de vitesse (ft/s) (pied par seconde). Comment puis-je convertir les lectures en volume/temps ?
GPM= 2,45 * (DI en pouces)² * (VITESSE en ft/s.)
GPM= gallons par minute
DI = diamètre interne du tuyau en pouces.
Cette formule s’applique à l’eau. Elle ne tient pas compte de la viscosité, de la température ou de la pression. Toutefois, la température, la viscosité ou la pression n'altérera pas la lecture du débit avec un débitmètre à effet doppler.
4. Que faire si mon fluide n’est pas de l’eau ?
La vitesse du son à travers l’eau est d’environ 1470 ft/s. La plupart des instruments sont calibrés pour ce débit. Il est possible d'utiliser d'autres fluides, mais il faudrait alors recalibrer votre instrument.
5. L'isolation/l’épaisseur du tuyau influencera-t-elle ma lecture ?
Oui. Il faudrait retirer l'isolation avant de monter le capteur.
6. Un débitmètre à effet doppler doit-il être installé de manière permanente ?
Non. En effet, les débitmètres à effet doppler mesurent l’écoulement de l’extérieur, la plupart peuvent donc être retirés facilement et déplacés d’un lieu à l’autre.
7. Un débitmètre à effet doppler nécessite-t-il une longueur minimale de tuyau droit en amont ?
Oui. Les débitmètres à effet doppler requièrent des diamètres de tuyau 10 partir de tout(e) vanne, té, coude etc. Les débitmètres à effet doppler requièrent également un écoulement de tuyau complet.
8. Quels sont les avantages de l’utilisation d’un débitmètre à effet doppler ?
—non-invasif
—bon pour les boues, les liquides aérés
—portable
9. Quels sont les limites de l’utilisation d’un débitmètre à effet doppler ?
—ne convient pas pour les liquides propres
—requiert des tuyaux droits en amont
Débitmètres massiques
1. Comment un débitmètre massique fonctionne-t-il ?
La masse d'un volume de gaz dans des conditions standards est connue. Lorsqu’une pression et une température sont appliquées le volume changera, mais la masse reste constante. Les débitmètres massiques mesurent l’écoulement en fonction de la masse moléculaire du gaz ; cette mesure est indépendante de la température et de la pression. Un technique de mesure du débit massique consiste à faire passer une part de l'écoulement à travers un tube à capteur. Dans le tube, le gaz est chauffé dans un serpentin, puis mesuré en aval. La différence de température est directement liée au débit massique.
2. Un débitmètre massique peut-il indiquer une accumulation totale de gaz ?
Oui, la plupart des débitmètres massiques ont des sorties soit de 0-5 VDC soit de 4-20 mA. Pour surveiller l’accumulation totale, connecter un totalisateur/moniteur et une sortie correspondante (0-5 VDC ou 4-20 mA).
3. Puis-je calibrer un débitmètre massique pour mon propre mélange de gaz ?
C’est possible tant que le mélange n’est pas trop compliqué. Contactez notre service des applications pour connaître la tarification et la disponibilité des calibrages des mélanges de gaz.
4. Ai-je besoin d'un filtre ?
Les débitmètres massiques requièrent des gaz propres ; généralement, toute particule de plus de 50 μm requiert un filtre en amont du débitmètre. Vérifiez les exigences spécifiques de chaque débitmètre.
5. Quels sont les avantages de l’utilisation d’un débitmètre massique ?
—mesure la masse directement
—peut gérer des applications dont la température du flux et les pressions de ligne fluctuent.
6. Quels sont les limites de l’utilisation d’un débitmètre massique ?
—calibré pour un type de gaz spécifique
Débitmètres à ailette
1. Comment un débitmètre à ailette fonctionne-t-il ?
Des aimants sont installés sur chaque ailette du capteur qui est inséré dans le liquide. Lorsque l’ailette tourne, une sortie de fréquence électrique proportionnelle à la vitesse d’écoulement est générée.
2. Que faire si mon liquide est mousseux ou turbulent ?
La lecture des liquides mousseux ou turbulents ne sera pas précise car ces capteurs utilisent des caractéristiques de l’écoulement laminaire. Les capteurs doivent aussi être installés dans une section de tuyau droite à écoulement complet.
3. Quelle doit être la longueur de section droite du tuyau ?
Pour les systèmes sans courbe ou restriction, assurer des diamètres de tuyau minimaux de 15 en amont et de 5 en aval.
4. De quel système à ailette ai-je besoin ?
a. capteur de débit
b. raccord de tuyau
c. débitmètre ou contrôleur pour lire les signaux du capteur et les indiquer en GPM ou LPM
5. La lecture du compteur est en GPM, celle des capteurs de débit en ft/s. Comment savoir laquelle convient pour mon écoulement ?
Pour convertir de la vitesse en écoulement, utiliser :
GPM= ft/s. x (ID)2 x 2.45
GPM= gallons par minute
ID = diamètre interne du tuyau
Cette formule s'applique à l'eau—elle ne tient pas compte de la viscosité, de la température ou de la pression.
6. Que dois-je savoir sur mon système au moment de passer la commande ?
Pour pouvoir calibrer correctement votre débitmètre, vous devez connaître :
a. le type de fluide
b. le débit escompté
c. la temp. max du fluide et la pression du système
d. le % de particules en suspension par volume
e. la taille du tuyau (ID), le matériau et l’épaisseur des parois
7. Quels sont les avantages de l’utilisation d’un débitmètre à ailette ?
—bonne répétabilité
—faible chute de pression
—maintenance facile
8. Quels sont les limites de l’utilisation d’un débitmètre à ailette ?
—exigences minimales en matière de tuyaux en amont/en aval
—tuyau complet requis.
Débitmètres à turbine
1. Comment un débitmètre à turbine fonctionne-t-il ?
Lorsque le liquide ou le gaz traverse la turbine, il tourne une pale de turbine qui est détectée par des faisceaux infrarouges, des capteurs photoélectriques ou des aimants. Une impulsion électrique est alors générée et convertie en une sortie de fréquence proportionnelle au débit.
2. Puis-je utiliser un débitmètre à turbine avec de petites particules ?
Non. Les débitmètres à turbine s’utilisent le mieux avec des liquides propres et de faible viscosité.
3. Ai-je besoin d’une distance droite minimale avant le capteur ?
Pour maintenir un écoulement transversal régulier, il est recommandé que la longueur du tuyau droit soit d’au-moins 10 fois le diamètre intérieur en amont et d'au-moins 5 fois le diamètre intérieur du débitmètre en aval du capteur. Vérifiez les exigences spécifiques de chaque débitmètre.
4. Que faire s’il y a de l’air dans mon liquide ?
Certains débitmètres à turbine peuvent être utilisés avec de l'air. Toutefois, la lecture peut manquer de précision dû à la présence de bulles d'air ou de poches de vapeur dans le liquide. L’écoulement devrait être laminaire (stable) tout au long de la coupe transversale du tuyau.
5. Quels sont les avantages de l’utilisation d’un débitmètre à turbine ?
—bonne précision avec les liquides
—facile à installer et à entretenir
—sortie de signal pour la totalisation
—faibles débits disponibles
6. Quels sont les limites de l’utilisation d’un débitmètre à turbine ?
—sensible aux changements de viscosité
—ligne de tuyau droit requis
—uniquement des liquides et gaz propres
Débitmètres/rotamètres à section variable
1. Comment un rotamètre fonctionne-t-il ?
Les rotamètres ou débitmètres à section variable fonctionnent selon le principe que la variation de la section du flux d’écoulement requis pour produire une différence de pression constante est proportionnelle au débit. Le fluide qui s’écoule entre par le fond du débitmètre, monte à travers le tube de mesure et autour du flotteur pour sortir en haut. La lecture du débit est effectuée en notant la position du flotteur sur l’échelle calibrée gravée sur le verre.
2. Où puis-je relever la lecture ?
La lecture avec les débitmètres est effectuée au centre du flotteur. Il est recommandé que le flotteur se trouve à la hauteur des yeux pour minimiser les erreurs de lecture.
3. Quelle est la différence entre les rotamètres à corrélation et à lecture directe ?
Un débitmètre à lecture directe indique le débit sur son échelle dans des unités d'ingénierie spécifiques (par ex. ml/min ou scfh (pied cube par heure de l'air ou d'un gaz ramené aux conditions normales de température et de pression). Des échelles de lecture directes sont conçues pour un gaz ou un liquide spécifique à une température et une pression déterminées. Tandis qu’il est plus pratique qu’un débitmètre à corrélation, un débitmètre à lecture directe est moins précis et ses applications sont limitées.
Un débitmètre à corrélation comporte une échelle de soit 65 mm soit 150 mm de long, d’où la lecture est effectuée. La lecture est ensuite comparée au tableau de corrélation d’un gaz ou liquide spécifique. Celui-ci fournira l’écoulement réel en unités d'ingénierie. Un débitmètre à corrélation peut être utilisé avec des fluides et gaz variés.
4. Que faire si j’utilise un gaz ou un liquide autre que de l’eau ou de l’air ? Que faire si j’utilise de l’eau distillée ?
Si vous détenez un débitmètre à corrélation, indiquez-nous le numéro de tube et le type de flotteur et nous pourrons vous faxer un tableau de corrélation des gaz dont nous faisons la publicité dans notre catalogue. Nous disposons également d’un nombre limité de corrélations de gaz n’y figurant pas.
Pour l’eau distillée, utilisez le tableau de corrélation de l’eau.
5. Puis-je utiliser un rotamètre dans une application à système de vide ou avec une contre-pression ?
Oui, mais si vous disposez d'une vanne, il faut la placer sur la sortie (en haut du débitmètre). Pour ce faire, inversez le tube à l’intérieur du cadre, puis retourner le cadre. Dans cette position, la lecture du tube devrait se faire depuis la perspective d’origine et la vanne devrait se situer sur la sortie ou en haut du débitmètre. Ceci permet la bonne commande du vide.
6. Puis-je utiliser un seul débitmètre pour mesurer différents débits ?
Oui. En cas d’utilisation d’un tube d’écoulement corrélé, il est possible d’obtenir différents débits en utilisant des flotteurs différents, par ex. carboloy (composite de carbure de tungstène et cobalt), acier inoxydable, verre ou saphir.
7. Quelles sont les différences entre un débitmètre de 150 mm et un de 65 mm ?
Un débitmètre de 150 mm dispose d'une échelle de 150 mm de long et est gradué de manière correspondante. Il procure une meilleure résolution que le débitmètre de 65 mm plus économique.
8. Faut-il installer un rotamètre verticalement ?
En général, les rotamètres doivent être installés verticalement, car le flotteur doit se centrer dans le flux de fluide. À des débits élevés, le flotteur se positionne vers la pointe du tube de mesure et à des débits faibles, il se positionne plutôt en bas du tube. Certains de nos rotamètres disposent de flotteurs à ressort et peuvent donc être montés dans n'importe quelle direction.
9. Quels sont les flotteurs disponibles ?
Les flotteurs en verre sont noirs, tandis que les flotteurs saphir sont rouge. Les flotteurs en carboloy et en acier inoxydable ont tous deux un aspect métallique, mais les flotteurs en carboloy sont magnétiques.
10. Quels sont les avantages de l’utilisation d’un débitmètre à section variable ?
—peu coûteux
—en quelque sorte auto-lavant
—aucune alimentation nécessaire
—disponible dans différents matériaux pour assurer la compatibilité chimique
11. Quels sont les limites de l’utilisation d’un débitmètre à section variable ?
—Aucune sortie pour la transmission des données
—sensible aux différents types de gaz et aux changements de température et de pression