Guide comparatif et de sélection des entraînements numériques de Masterflex
Masterflex a les options d’entraînements numériques qu'il vous faut pour votre recherche ou processus. Que vous ayez besoin d'un entraînement standard, d’un entraînement équipé de la sécurité d’un capteur à tête ouverte (OHS), d'un entraînement compatible avec un ordinateur, d'un entraînement informatique/de réseau avec Bluetooth® et Ethernet ou Profibus ou souhaitiez une télésurveillance via le cloud, nous avons la pompe numérique répondant à vos besoins.
Les entraînements numériques standards de Masterflex sont pourvus d'un moteur très précis ne nécessitant aucune maintenance et d’une interface graphique facilitant plus que jamais la configuration et le fonctionnement. Sélectionnez un entraînement standard de Masterflex avec un capteur à tête ouverte pour une sécurité supplémentaire et sachez avec certitude que votre pompe s’arrêtera automatiquement lorsque la tête de pompe est ouverte. Lorsque vous avez besoin d’un entraînement compatible avec un ordinateur, vous pouvez trouver une variété d’options d’entraînements de Masterflex pour répondre à vos besoins. Si vous choisissez un entraînement équipé de MasterflexLive®, vous pouvez surveiller vos pompes en temps réel. Surveillez tous les paramètres, y compris la vitesse, le débit, le volume de distribution et plus encore. Des notifications push vous avertissent des conditions de fonctionnement et des messages d’erreurs, vous permettant ainsi de surveiller les processus cruciaux de la pompe 24h/24 et 7j/7. Vous n’avez pas besoin d’être sur place.
Utilisez le tableau comparatif ci-dessous pour sélectionner le bon entraînement numérique Masterflex® pour votre application :
Numérique standard, modulaire standard ; de processus numérique | Numérique standard OHS ; de processus numérique OHS | Compatible avec un ordinateur | Réseau/Bluetooth avec EtherNet/IP | Réseau/Bluetooth avec Profibus | Communication - E/S MasterflexLive® | |
Signal E/S analogique | • | • | • | • | • | • |
Capteur à tête ouverte/fuite | • | • | • | • | ||
RS-232 | • | |||||
USB | • | • | • | |||
Bluetooth® | • | • | ||||
Ethernet/IP | • | |||||
Profibus | • | |||||
Ethernet - Telnet | • | • | • | |||
Cloud (MasterflexLive) | • | |||||
Signal E/S analogique | Contrôle de la vitesse via 0 à 20 mA, 4 à 20 mA, 0 à 10 V (adaptable) ; marche/arrêt, sens horaire/sens anti-horaire et Prime via fermeture de contact ; sortie : 0 à 20 mA, 0 à10 V ; TTL Pulsations (Tachymètre) ; contact de roulement de l’entraînement de la charge ; indicateur de mode interne/externe | |||||
Capteur à tête ouverte/fuite | Un connecteur situé à l'avant de l’entraînement accepte la connexion directe du capteur à tête ouverte (OHS)/capteur détecteur de fuite | |||||
RS-232 | Contrôle par ordinateur de tous les paramètres de la pompe via des commandes série utilisant un connecteur série à 9 broches | |||||
USB | Contrôle par ordinateur de tous les paramètres de la pompe via des commandes série utilisant un connecteur USB | |||||
BluetoothLE | Contrôle de toutes les fonctions de la pompe, enregistrement et rappel des programmes de distribution, surveillance de l’état de la pompe via une appli de contrôle personnalisée basée sur iOS ; un smartphone ou une tablette doit se trouver à portée du signal BluetoothLE (max : env. 25 m). | |||||
EtherNet/IP sur Profibus |
Interface directe avec des réseau(x) de contrôle de processus basés soit sur Profibus soit sur EtherNet/IP (utilisation de PLC, SCADA ou similaire) ; permet de contrôler tous les paramètres de la pompe via l’interface réseau. | |||||
Ethernet - Telnet | Réseau interne bidirectionnel/Contrôle par ordinateur de tous les paramètres de la pompe via des commandes ASCII à l’aide d’un connecteur Ethernet RJ-45 | |||||
Cloud (MasterflexLive) | Surveillance de l’état de la pompe via une appli personnalisée basée sur le cloud ; recevez aussi des notifications push via e-mail ou sms ; nécessite la connexion de la transmission à Internet via une prise RJ-45 standard (toutes) ou en Wi-Fi (uniquement pour la série 78018-xx). | |||||
Numérique standard, modulaire standard ; de processus numérique | Numérique standard OHS ; de processus numérique OHS | Compatible avec un ordinateur | Réseau/Bluetooth avec EtherNet/IP | Réseau/Bluetooth avec Profibus | UGS MasterflexLive® | |
applicables | MFLX07522-20 | MFLX07522-28 | MFLX07551-20 | MFLX07551-40 | MFLX07551-42 | MFLX77112-10 |
MFLX07522-30 | MFLX07522-38 | MFLX07551-30 | MFLX07575-50 | MFLX07575-52 | MFLX07526-10 | |
MFLX07575-30 | MFLX07575-38 | MFLX07575-60 | MFLX07575-62 | MFLX07526-12 | ||
MFLX07575-35 | MFLX07575-48 | MFLX77420-30 | MFLX77420-32 | MFLX07526-20 | ||
MFLX07575-40 | MFLX77420-18 | MFLX77420-40 | MFLX77420-42 | MFLX07526-22 | ||
MFLX07575-45 | MFLX77420-28 | MFLX74000-49 | MFLX77920-40 | |||
MFLX77301-40 | MFLX74000-51 | MFLX77920-42 | ||||
MFLX77301-60 | MFLX74000-53 | MFLX78018-10 | ||||
MFLX77301-50 | MFLX74000-59 | MFLX78018-12 | ||||
MFLX77301-70 | MFLX78018-14 | |||||
MFLX77420-10 | MFLX78018-20 | |||||
MFLX77420-20 | MFLX78018-22 | |||||
MFLX07594-00 | MFLX78018-24 | |||||
MFLX07594-10 | MFLX78018-40 | |||||
MFLX78018-42 | ||||||
MFLX77920-50 | ||||||
MFLX77920-52 | ||||||
MFLX07576-10 | ||||||
MFLX77976-02 | ||||||
MFLX07576-12 | ||||||
MFLX77976-10 | ||||||
MFLX77976-12 |