Avantages du système de remplissage gravimétrique Masterflex®
Le système de remplissage gravimétrique de Masterflex est un nouveau système consistant en une pompe péristaltique combinée à un paquet de distribution gravimétrique de la série Apollo d’A&D. Sept paquets de balances sont disponibles au choix. La balance et la pompe sont connectées par un contrôleur A&D unique qui permet un retour de contrôle instantané pour garantir la précision de la distribution ; et tout mouvement du fluide est contenu dans le tube de pompe Masterflex. Le système gravimétrique vise à résoudre de nombreux problèmes et défis.
Construisez votre système de remplissage gravimétrique Masterflex
Le système de remplissage gravimétrique de Masterflex est un nouveau système consistant en une pompe péristaltique combinée à une balance de la série Apollo d’A&D.
masterflex digital drive with easy load pump head
Choisissez un tube de tête de pompe à entraînement
Cet ensemble comprend la pompe Masterflex, tout mouvement de fluide dans le tube de pompe Masterflex. Choisissez parmi la liste d’entraînements compatibles et de systèmes de pompe complets ci-dessous, puis ajoutez une tête de pompe et un tube adaptés à votre application.
  • Entraînements numériques standards Masterflex L/S
  • Système de pompe numérique standard Masterflex L/S
  • Entraînements numériques Masterflex L/S avec compatibilité réseau
  • Systèmes de pompes numériques Masterflex L/S avec compatibilité réseau
  • Entraînements numériques Masterflex L/S migrés vers le cloud avec MasterflexLive™
  • Entraînements de distribution modulaires numériques Masterflex L/S
  • Entraînements modulaires numériques Masterflex I/P avec entrée/sortie à distance
  • Pompes multicanaux numériques Ismatec Reglo
  • Pompes Miniflex numériques Ismatec Reglo
A and D Weighing Top Apollo Loading Balance
Groupe de distribution gravimétrique A&D
Choisissez un paquet de balances basé sur la capacité et lisibilité dont vous avez besoin. Toutes comportent un affichage du débit (FRD) pour uniformiser les applications de dosage et de remplissage. Tous les paquets incluent une balance de la série Apollo GX-A ainsi qu’un commutateur de plancher, une carte d'interface pour pompe, et un câble d’entrée/sortie à distance à 25 broches pour connecter la balance à l’entraînement de la pompe.
  • Groupe de distribution gravimétrique
Voici trois avantages évidents de ce système de remplissage gravimétrique :
1. Il résout les problèmes de gaspillage courants.
Ce système procure précision et répétabilité. Chaque goutte comptabilisée et le récipient ne déborde jamais. Aucun produit n’est gaspillé. La balance commande la pompe péristaltique et dispose de trois modes pour s’assurer qu’aucun débordement n'a lieu pendant le processus de remplissage. La pompe Masterflex pouvant transférer le liquide à plusieurs vitesses différentes, la balance devient le maître.
2. Plus aucun problème de santé et de sécurité lié au versement
Le versement manuel présente des risques, non seulement de perte du produit, mais également d’endommagement de la balance. Le confinement du liquide dans le tube offre un soulagement instantané et profite au système semi-automatique. L’avantage parallèle est l’élimination de l'intervention, du levage et du versement manuels, ce qui élimine les problèmes de santé et de sécurité pendant l’utilisation d’un système semi-automatique. De plus, il n’est plus nécessaire de se tenir debout près de l’équipement tout au long du processus, car le système gravimétrique se gère seul. Non seulement il n’y aucune manipulation manuelle, mais les fluides sont contenus dans le tube.
3. L’efficacité et la précision sont améliorées
Les précisions de distribution disponibles avec la distribution gravimétrique dépassent celles atteignables en utilisant la pompe péristaltique seule et réduit le besoin d’étalonnage des tubes. L’efficacité ainsi que la précision sont améliorées en optimisant le rendement du récipient dans le système en comparaison de méthodes plus manuelles.
Le système gravimétrique de Masterflex peut fournir ce qui suit :
  • Processus semi-automatique
  • Réduction du gaspillage, réduction des coûts de nettoyage et du produit.
  • Amélioration de l’efficacité du processus
  • Atteinte de la production cible
  • Passage à plus grande échelle et extensibilité
La pompe péristaltique de Masterflex peut accepter différentes tailles de tubes, en fonction de la taille de la tête de pompe pour permettre à la pompe de remplir des récipients plus rapidement en utilisant des débits supérieurs. La pompe peut aussi être utilisée pour augmenter l’échelle de la production en augmentant la capacité du moteur avec des pompes de plus grande échelle disponibles auprès de Masterflex. La capacité de la balance, le choix d’entraînements de Masterflex et les options de tubes accordent une liberté de personnalisation suffisante pour atteindre les volumes de remplissage requis et permettre la compatibilité chimique avec la plupart des liquides.