Options de tubes Masterflex L/S
Obtenez les meilleures performances avec vos têtes de pompe Masterflex L/S en utilisant des tubes de précision extrudés. Les tubes sont fabriqués avec des tolérances serrées qui correspondent à nos têtes de pompe L/S.. Choisissez parmi les tubes de précision ou les tubes de précision haute performance. Les tubes de précision haute performance ont une paroi plus épaisse qui améliore la génération de pression, la hauteur d'aspiration, la capacité à pomper des liquides visqueux et la durée de vie des tubes. Choisissez parmi plus d’une douzaine de formules différentes.
- Silicone (durci au platine) de BioPharm Plus
- Silicone (durci au platine) de BioPharm
- Chem-Durance® Bio
- C-Flex®
- C-Flex® ULTRA
- GORE® STA-PURE® Série PCS
- GORE® STA-PURE® Série PFL
- Norprene® (A 60 G)
- Norprene Denrées alimentaires (A 60 F)
- PharMed®
- PharmaPure®
- Puri-Flex™,
- Silicone (durci au platine)
- Silicone (durci au peroxyde)
- Tygon Produits chimiques
- Tygon Denrées alimentaires
- Tygon Carburant et lubrifiant
- Tygon Laboratoire
- Tygon® E-LFL
- Viton®
Spécifications des tubes de précision
Tailles des tubes | L/S 13 | L/S 14 | L/S 16 | L/S 25 | L/S 17 | L/S 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre intérieur* en pouce (mm) | 0,03 (0,8) | 0,06 (1,6) | 0,12 (3,1) | 0,19 (4,8) | 0,25 (6,4) | 0,31 (7,9) |
Taille du raccord cannelé* en pouce (mm) | 16 (1,6) | 16 (1,6) | 8 (3,2) | 16 (4,8) | 4 (6,4) | 8 (9,5) |
Plage de débit avec un entraînement de 6 à 600 t/min en ml/min | 0,36 à 36 | 1,3 à 130 | 4,8 à 480 | 10 à 1 000 | 17 à 1 700 | 23 à 2 300 |
Pression maximum, continue** | 25 psig (1,7 bar) | 20 psig (1,4 bar) |
15 psig (1,0 bar) |
10 psig (0,7 bar) |
||
Pression maximum, intermittente** | 40 psig (2,7 bar) | 35 psig (2,4 bar) |
20 psig (1,4 bar) |
15 psig (1,0 bar) |
||
Vide maximum** | 26" Hg (660 mm Hg) | 20" Hg (510 mm Hg) | ||||
Hauteur d'aspiration | 29 ft H2O (8,8 m H2O) | 22 ft H2O (6,7 m H2O) |
Spécifications des tubes de précision haute performance
Tailles des tubes | L/S 15 | L/S 24 | L/S 35 | L/S 36 |
---|---|---|---|---|
Diamètre intérieur* en pouce (mm) | 0,19 (4,8) | 0,25 (6,4) | 0,31 (7,9) | 0,38 (9,7) |
Taille du raccord cannelé* en pouce (mm) | 3/16 (4.8) | 1/4 (6,4) | 3/8 (9,5) | 3/8 (9,5) |
Plage de débit avec un entraînement de 6 à 600 t/min en ml/min Valeurs en ( ) obtenues avec une tête de pompe haute performance |
10 à 1 000 (11 à 1 100) |
17 à 1 700 (18 à 1 800) |
23 à 2 300 (26 à 2 600) |
29 à 2 900 (34 à 3 400) |
Pression maximum, continue** | 25 psig (1,7 bar) | 20 psig (1,4 bar) |
15 psig (1,0 bar) |
|
Pression maximum, intermittente** | 40 psig (2,7 bar) | 35 psig (2,4 bar) |
20 psig (1,4 bar) |
|
Vide maximum** | 26" Hg (660 mm Hg) | 24" Hg (610 mm Hg) |
||
Hauteur d'aspiration | 29 ft H2O (8,8 m H2O) | 27 ft H2O (8,3 m H2O) |
Taille nominale*.
**La performance réelle varie en fonction de la formule des tubes.