Guide de sélection de tubes pour fluides visqueux
Select tubing size based on flow rate and viscosity
Comment utiliser ce graphique
Exemple :
vous disposez d’un fluide de 800 centipoises que vous souhaitez pomper à 150 m/min. Cherchez 150 ml/min sur l'axe « débit » du graphique ci-dessus et cherchez 800 centipoises sur l'axe « viscosité ». Suivez les deux points jusqu’à l’emplacement où ils se rencontrent. Le graphique montre que les tubes L/S® 35 et L/S® 36 produiront le débit souhaité. Ces tailles de tubes conviendront aussi pour toutes les viscosités inférieures et tous les débits inférieurs.
Considérations :
toutes les données des tests de viscosité ont été obtenues en utilisant des matériaux de tubes solides tels que Norprene®, PharMed®, Viton®, et Tygon® car les performances de ces formules sont les meilleures dans les applications à haute viscosité. Les tests ont été réalisés avec des fluides à 21°C (0 °F) et une contre-pression de 0 bar (0 psig). Le graphique sert uniquement de ligne directrice générale et ne garantit pas que vous obtiendrez les résultats indiqués.
  • Tubes de pompe Masterflex
  • Solutions de pompes FEO