VWR Tour TOULOUSE – Vous pouvez encore participer ! Cliquez ici
Journée Life Science & Biotech’ : un événement spécialisé et gratuit – En savoir plus
VWR présentera un nouveau fournisseur d'équipements en acier inoxydable pour salle propre
VWR présentera un nouveau fournisseur d'équipements en acier inoxydable pour salle propre
Conception de qualité et accessibilité optimale pour le nettoyage
Prévoyez-vous de renouveler les équipements de votre salle propre ? Dès le début de l'année 2017, VWR vous proposera une nouvelle gamme de mobilier de qualité pour salle blanche.
  • Matériau de construction : AISI 304 et en option AISI 3016 - finition lustrée
  • Les produits sont conçus à partir d'éléments de forme circulaire, ce qui facilite le nettoyage et l'entretien
  • Les éléments de mobilier sont pleins ou perforés : les perforations offrent une perméabilité à l'air de 40%, pour un flux d'air laminaire sans entrave
  • Très bonne résistance aux produits chimiques et à tous les désinfectants habituels pour salles propres (biocides, sporicide ou à base d'alcool)
  • Gamme complète bientôt disponible sur www.vwr.com/cleanroom