Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Tabourets et assis-debout
Fournisseur: Kango
Avec sièges en PU
  • Vérin chromé et base à cinq pieds
  • Sièges et dossiers PU résistant à l'usure
  • L'assise du siège est protégée par une bande sur les bords
  • Le siège est ergonomique et présente une surface anti-dérapante
Tabourets
Sans agrafes, ni coutures
Résistant à l'abrasion
Réglage facile
Disponibles avec roulettes ou patins ; peuvent également être équipés d'un repose-pieds
Supports d'assise
Surface confortable et spacieuse
Sans agrafes, ni coutures
Résistant à l'abrasion
Réglage facile
Avec patins et repose-pieds
Identifiez-vous pour accéder à vos prix, disponibilités des articles et votre panier d'achat en cours de création
  Se rappeler de moi sur ce navigateur
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Tabourets
Désignation Hauteur Roulettes ou patins Repose-pieds Avec Cdt Couleur Référence VWR Quantité
Assise ronde en PU et base chromée 400 - 530 mm Patins articulés - Vérin à gaz chromé 1 - 139-0598
Assise ronde en PU et base chromée 440 - 570 mm Roulettes en nylon - Vérin à gaz chromé 1 noir 132-0447
Assise ronde en PU et base chromée 540 - 780 mm Patins articulés - Vérin à gaz chromé 1 - 139-0600
Assise ronde en PU et base chromée 540 - 780 mm Patins articulés Réglable en hauteur, en PA Vérin à gaz chromé 1 - 132-0448
Assise haute arrondie en PU et base renforcée chromée à 5 pieds résistant aux éraflures 510 - 640 mm Roulettes à bandage souple - Vérin à gaz chromé à hauteur réglable et absorbeur de chocs 1 - 139-0599
Assise ronde en PU et base chromée 580 - 820 mm Roulettes en nylon - Vérin à gaz chromé 1 - 132-7914
Assise ronde en PU et base chromée 580 - 820 mm Roulettes en nylon Réglable en hauteur, en PA Vérin à gaz chromé 1 - 132-7917
Assis-debout
Désignation Hauteur Roulettes ou patins Repose-pieds Avec Cdt Référence VWR Quantité
Siège assis-debout ergonomique en PU, assise inclinée vers l'avant, avec poignée de transport et base chromée 540 - 780 mm Patins articulés - Vérin à gaz chromé 1 132-0449
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
ECRIRE UN AVIS
Besoin d'aide ?
  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?
C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.
Merci de confirmer votre secteur d'activité
Exemple : Recherche Pharmaceutique
Merci de confirmer votre fonction
Exemple : Chercheur
Merci de confirmer votre ville
Exemple : Lille, Clermont
AVIS (0)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Classer par:
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Description Référence VWR Availability Unité Votre prix Price Per Quantité