Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Film de scellage pour application manuelle, PARAFILM® M
Fournisseur: Brand
Film universel, semi-transparent et très élastique conçu pour un scellage hermétique et résistant à l'humidité, ainsi que pour de nombreuses autres applications. Le film peut être étiré jusqu'à 200% et constitue une pellicule totalement hermétique, même sur des formes et des surfaces irrégulières.
  • Résistants aux substances polaires telles que les solutions salines, les acides inorganiques et les alcalis pendant 48 heures maximum
  • Plage de températures effective : –45 à +50 °C (point de fusion à 60 °C)
  • Non toxique, sans plastifiant
Perméabilité aux gaz en 24 h à 23 °C et 50% d'humidité relative:
O2 (oxygène): ≤ 350 cm³/m²
N2 (azote): ≤ 105 cm³/m²
CO2 (gaz carbonique): ≤ 1100 cm³/m²
Perméabilité à la vapeur d'eau en 24 h, à 37 °C et 90% d'humidité relative: 0,8 g/m².
Identifiez-vous pour accéder à vos prix, disponibilités des articles et votre panier d'achat en cours de création
  Se rappeler de moi sur ce navigateur
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Longueur Largeur Cdt Référence VWR Quantité
15 m 500 mm 1 291-1211 Unavailable
38 m 100 mm 1 291-1213
75 m 50 mm 1 291-1214
75 m 100 mm 1 291-1212
unavailable Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
ACCESSOIRES
Développer tout / Réduire tout
Accessories
Désignation Couleur Cdt Référence VWR Quantité
Distributeur de film, Parafilm® M transparent 1 631-0726
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
ECRIRE UN AVIS
Besoin d'aide ?
  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?
C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.
Merci de confirmer votre secteur d'activité
Exemple : Recherche Pharmaceutique
Merci de confirmer votre fonction
Exemple : Chercheur
Merci de confirmer votre ville
Exemple : Lille, Clermont
AVIS (0)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Classer par:
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Description Référence VWR Availability Unité Votre prix Price Per Quantité