Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Agitateurs à tige électroniques
Fournisseur: VELP Scientifica
Gamme d'agitateurs à tige avec réglage électronique, équipés de systèmes de sécurité avancés.
Agitateur à tige ES compact pour des applications d'agitation de liquides simples, vitesses faible et moyenne (max 1000 mPas). Adapté pour des volumes allant jusqu'à 15 l, avec réglage de la vitesse entre 50 et 1300 min-1. Système de sécurité permettant d'éviter la surchauffe de l'instrument.
Agitateur à tige LS puissant permettant d'agiter des liquides à viscosité moyenne et haute (max 25 000 mPas). Adapté pour des volumes allant jusqu'à 25 l, avec réglage de la vitesse entre 50 et 2000 min-1. L'unité peut être utilisée en continu.
Agitateur à tige PW puissant permettant d'agiter des liquides à haute viscosité (max 100 000 mPas). Adapté pour des volumes allant jusqu'à 70 l, avec réglage de la vitesse entre 20 et 1200 min-1. L'unité peut être utilisée en continu.
Agitateur à tige DLS permettant d'agiter des liquides à viscosité moyenne (max 25 000 mPas). Présélection de la vitesse entre 50 et 2000 min-1. Un système de sécurité protège l'unité contre les surcharges en cas de défaillances et d'enrayage du moteur.
Les modèles LH et DLH se caractérisent par un couple de rotation robuste qui permet d'agiter des liquides à viscosité élevée (max 50 000 mPas). Présélection de la vitesse entre 50 à 2000 min-1. Un système de sécurité protège l'unité contre les surcharges en cas de défaillances et d'enrayage du moteur.
  • D'une conception compacte, ergonomique et facile d'utilisation, les unités sont légères, fiables et silencieuses
  • Le démarrage progressif empêche les liquides de sortir du récipient
  • Le moteur commandé par microprocesseur assure une vitesse constante, même lorsque la viscosité du liquide change (à l'exception des modèles ES)
  • Les modèles BS, PW, DLS, LH et DLH sont dotés d'un dispositif de serrage de sécurité sans clé, pour une utilisation plus sûre
  • Les modèles DLS et DLH sont équipés de deux écrans numériques affichant simultanément la vitesse définie et réelle
Informations de commande : Fournis sans outils d'agitation (à commander séparément).
Identifiez-vous pour accéder à vos prix, disponibilités des articles et votre panier d'achat en cours de création
  Se rappeler de moi sur ce navigateur
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Désignation Cdt Référence VWR Quantité
Agitateur à tige ES 1 441-0347
Agitateur à tige LS 1 441-0346
LS overhead stirrer package, includes support rod and base, double clamp and stirring shaft with propeller 1 VELPSA201A0151
Agitateur à tige PW 1 441-0345
Agitateur à tige numérique DLS 1 441-0348
Kit d'agitateur à tige numérique DLS, avec bras de soutien et base, pince double et tige d'agitation à hélice 1 KIT 441-0413
Agitateur à tige LH 1 441-0349
Agitateur à tige numérique DLH 1 441-0350
Outils d'agitation
Désignation Ø agitateur Ø axe Longueur axe Cdt Référence VWR Quantité
Agitateur à ancre, création d'un flux tangentiel, pour une utilisation à vitesse moyenne/faible 45 mm 8 mm 450 mm 1 441-0118
Agitateur à hélice, création d'un flux axial, pour une utilisation à vitesse moyenne/élevée, agitation des solides légers 60 mm 7 mm 400 mm 1 441-0116
Agitateur à lame pliante, création d'un flux axial, pour l'agitation dans des conteneurs à col étroit 60 mm 7 mm 400 mm 1 441-0115
Agitateur à lames fixes, création d'un flux axial, pour une utilisation à vitesse moyenne/élevée, agitation des solides légers 50 mm 7 mm 400 mm 1 441-0126
Agitateur à pales, création d'un flux tangentiel, pour une utilisation à vitesse moyenne/faible 69 mm 7 mm 450 mm 1 441-0125
Agitateur à turbo, création d'un flux axial, pour une utilisation à vitesse moyenne/élevée, agitation des solides légers 46 mm 7 mm 450 mm 1 441-0120
Agitateur dotés de 2 lames pliantes, création d'un flux axial, pour l'agitation dans des conteneurs à col étroit 93 mm 7 mm 400 mm 1 441-0119
Agitateur type de turbine, création d'un flux axial, pour une utilisation à vitesse moyenne/élevée afin de dissoudre les particules 49 mm 7 mm 450 mm 1 441-0117
Bras de support - - - 1 441-0108
Pince - - - 1 441-0110
Pince pour noix de serrage - - - 1 441-0109
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
SPÉCIFICATIONS
Modèle ES LS PW DLS LH DLH
Viscosité max. (mPas) 1000 25000 100000 25000 50000
Gamme de vitesse (min-1) 50 - 1300 50 - 2000 20 - 1200 50 - 2000
Couple max. sur le mandrin (Ncm) 15 40 120 40 80
L×P×H (mm) 80×200×160 80×196×215 80×196×230 80×196×215 80×196×230
Poids (kg) 1,3 2,3 2,9 2,5 2,9 3,0
ECRIRE UN AVIS
Besoin d'aide ?
  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?
C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.
Merci de confirmer votre secteur d'activité
Exemple : Recherche Pharmaceutique
Merci de confirmer votre fonction
Exemple : Chercheur
Merci de confirmer votre ville
Exemple : Lille, Clermont
AVIS (0)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Classer par:
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Description Référence VWR Availability Unité Votre prix Price Per Quantité