Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Bains à sec numériques, QBD et QBH
Fournisseur: Grant
Bains à sec numériques compacts parmi un choix de modèles pour 1, 2 ou 4 blocs interchangeables. Les unités sont équipées d'un affichage LED de la température, d'une interface utilisateur interactive facile à utiliser pour un réglage rapide et précis. Des alarmes de température variable haute et basse peuvent être définies à 0,5 °C près par rapport à la valeur de consigne. Ces bains à sec sont composés de parois froides en aluminium et de plastiques résistants aux produits chimiques. Ils offrent un profil abaissé, une façade en pente pour une plus grande facilité d'utilisation, une marge de réglage pour des températures de fonctionnement de haute précision et une résolution d'affichage de 0,1 °C.
  • Les modèles QBD fonctionnent à une température ambiante comprise entre +5 et 130 °C. Le QBH offre une limite de température supérieure de 200 °C
  • Fonction de minuterie avec alarme sonore assurant un fonctionnement de 1 min à 72 heures
  • Possibilité d'un nouvel étalonnage utilisateur à deux points pour les sondes internes et externes
  • Stabilité et uniformité de la température à 37 °C, ±0,1 °C dans le bloc et ±0,2 °C pour les différents blocs
  • Thermo-fusible de surchauffe
Remarque : la valeur de stabilité de la température indiquée ci-dessus est de 37 °C.
* RT = température ambiante
**Blocs interchangeables à taille double pour QBA2, QBD4, QBD2 et QBH2 uniquement
Informations de livraison : Fournis avec un outil d'extraction de bloc. La sonde externe PT1000 permettant de contrôler la température à l'intérieur du bloc et des échantillons est disponible comme accessoire. Les blocs doivent être commandés séparément.
Identifiez-vous pour accéder à vos prix, disponibilités des articles et votre panier d'achat en cours de création
  Se rappeler de moi sur ce navigateur
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Type Nombre de blocs Gamme de température Précision de temp. Puissance de chauffe L×P×H Poids Cdt Référence VWR Quantité
QBD1 1 RT* +5...130 °C ±0,1 °C 0,15 kW 200×230×100 mm 2,5 kg 1 460-0270
QBD2, 2 RT* +5...130 °C ±0,1 °C 0,3 kW 200×280×100 mm 3 kg 1 460-0271
QBD4 4 RT* +5...130 °C ±0,1 °C 0,6 kW 200×380×100 mm 4 kg 1 460-0079
QBH2 2 RT* +5...200 °C ±0,1 °C 0,3 kW 200×280×100 mm 3 kg 1 460-0272
Interchangeable blocks
Désignation Pour Nbre de places Profondeur L×P×H Cdt Référence VWR Quantité
Bloc sans perforation - - - mm 140×50×63 mm 1 460-8510
Bloc simple Tubes Ø 10 mm 24 50 mm 140×50×63 mm 1 460-8511
Bloc simple Tubes Ø 12 mm 24 50 mm 140×50×63 mm 1 460-8512
Bloc simple Tubes Ø 13 mm 12 50 mm 140×50×63 mm 1 460-8211
Bloc simple Tubes Ø 16 mm 12 50 mm 140×50×63 mm 1 460-8513
Bloc unique Tubes 15 ml conique 10 75 mm 140×50×63 mm 1 460-0182
Bloc simple Tubes Ø 18 mm 12 50 mm 140×50×63 mm 1 460-8514
Bloc simple Tubes Ø 24 mm + flacons universels 5 50 mm 140×50×63 mm 1 460-8515
Bloc simple Tubes 50 ml 4 50 mm 140×50×63 mm 1 460-8212
Bloc simple Microtubes 0,5 ml 24 30 mm 140×50×63 mm 1 460-8516
Bloc simple Microtubes 1,5 ml 24 35 mm 140×50×63 mm 1 460-8517
Bloc simple Microtubes 2,0 ml 24 35 mm 140×50×63 mm 1 460-8123
Bloc double Microplaques** - - mm 140×100×75 mm 1 460-0084
Bloc double Barrettes tubes PCR 0,2 ml, plaques** 96 14 mm 140×100×75 mm 1 460-0085
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
ACCESSOIRES
Développer tout / Réduire tout
Accessories
Désignation Cdt Pour Référence VWR Quantité
Sonde de température PT 1000, en acier inoxydable, Ø 3 mm, longueur: 30 mm 1 QBD1, QBD2, QBD4, QBH2, QBA1, QBA2 460-0093
Couvercle 1 QBA1, QBD1, QBA1, QBA2 460-0094
Couvercle 1 QBA2, QBD2, QBH2, QBA1, QBA2 460-0095
Couvercle 1 QBD4, QBA1, QBA2 460-0096
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
ECRIRE UN AVIS
Besoin d'aide ?
  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?
C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.
Merci de confirmer votre secteur d'activité
Exemple : Recherche Pharmaceutique
Merci de confirmer votre fonction
Exemple : Chercheur
Merci de confirmer votre ville
Exemple : Lille, Clermont
AVIS (0)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Classer par:
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Description Référence VWR Availability Unité Votre prix Price Per Quantité