Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Congélateurs verticaux à ultra-basse température, –86 °C
Fournisseur: VWR Collection
Ces congélateurs verticaux ont été conçus pour la protection des échantillons et la facilité d'utilisation. Tous les congélateurs verticaux disposent d'un système contrôle visuel pratique et du système de surveillance.
  • Armoire à parois épaisses en acier laminé à froid, avec finition époxy pulvérisée résistant aux éraflures et à la rouille
  • Quatre portes intérieures réduisent la perte d'air froid et améliorent le retour à la température après ouverture de la porte
  • Isolation : mousse de polyuréthane en HFC expansé haute densité (127 mm)
  • Étagères robustes, en acier inoxydable (réglables par incrément de 25 mm, capacité max. : 45,4 kg)
  • Les joints optimisent la température de l'armoire et éliminent le givre
  • Utilisation d'une seule main grâce à la poignée ergonomique équipée d'une serrure intégrée et pouvant accueillir un cadenas
  • Les roulettes de 2” avec frein facilitent l'installation
  • Écran lumineux et facile à lire indiquant les températures réelles et les températures des sondes de prélèvement (en option)
  • Réfrigérants : R-404a; R-290 ; R508-b
  • Contrôleur d'informations pour un contrôle et un suivi simplifiés
  • Interface RS485
  • Enregistreur de courbes de température sur 7 jours en option et enregistreur de données en option qui peuvent être connectés
Plage de température : –50 à –86 °C
Certifications réglementaires : UL, cUL, CE
Identifiez-vous pour accéder à vos prix, disponibilités des articles et votre panier d'achat en cours de création
  Se rappeler de moi sur ce navigateur
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Type Cdt Référence VWR Quantité
Congélateur ULT, 368 l 1 471-1140
Congélateur ULT, 490 l 1 471-1141
Congélateur ULT, 650 l 1 471-1142
Congélateur ULT, 793 l 1 471-1143
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
SPÉCIFICATIONS
Modèle 471-1140 471-1141 471-1142 471-1143
Capacité (l) 368 490 650 793
Température (°C) −50...−86
Affichage Numérique
Dégivrage Manuel
Alarme signal sonore et visuel
Etagères/tiroirs 3 étagères/ 4 tiroirs
Porte(s) 1 à l'extérieur (charnière à droite) / 4 à l'intérieur
Verrou de porte Oui
Matière Exterior: Galvaneal
Interior: Powder coated cold rolled steel
Spécificités Capacité de stockage pour boîtes de 2" : 240
Capacité de stockage pour boîtes de 3" : 144
Capacité de stockage pour flacons : 24 000
Capacité de stockage pour boîtes de 2" : 320
Capacité de stockage pour boîtes de 3" : 192
Capacité de stockage pour flacons : 32 000
Capacité de stockage pour boîtes de 2" : 400
Capacité de stockage pour boîtes de 3" : 240
Capacité de stockage pour flacons : 40 000
Capacité de stockage pour boîtes de 2" : 600
Capacité de stockage pour boîtes de 3" : 360
Capacité de stockage pour flacons : 60 000
Passage de câble 2
l×p×h int. (mm) 572×492×1308 572×645×1308 762×645×1308 914×673×1308
LxPxH ext. (mm) 912×802×1978 912×988×1978 1102×988×1978 1255×987×1978
Poids (kg) 313 358 390 445
Niveau de bruit 59 dB(A)
Electrical 230 V, 50 Hz, 3450 W
ECRIRE UN AVIS
Besoin d'aide ?
  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?
C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.
Merci de confirmer votre secteur d'activité
Exemple : Recherche Pharmaceutique
Merci de confirmer votre fonction
Exemple : Chercheur
Merci de confirmer votre ville
Exemple : Lille, Clermont
AVIS (0)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Classer par:
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Description Référence VWR Availability Unité Votre prix Price Per Quantité