Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Enregistreurs de données USB multi-usages, EBI300, EBI300 TE, EBI300 TH
Fournisseur: Ebro
Ces enregistreurs de données de température faciles à utiliser, dotés d'une connexion USB, surveillent la température pendant le transport et le stockage des produits sensibles à la température, par ex. des médicaments, produits alimentaires, sérums, etc. Ils ne nécessitent aucune interface pour la programmation ou l'affichage de données. Un rapport au format PDF automatique peut être généré sans aucun logiciel. Cette gamme d'enregistreurs de données concerne les problèmes de certification HACCP/IFS ou d'autres denrées périssables. Ces enregistreurs dotés d'une connexion USB ne nécessitent aucune interface pour la programmation ou l'affichage de données. Un rapport au format PDF automatique peut être généré sans aucun logiciel.
  • Prise USB, aucun logiciel requis
  • Rapports PDF automatiques
  • Indication de l'état de l'alarme par LED clignotante rouge
  • Modes de mesure: En continu, au démarrage et à l'arrêt, jusqu'à la fin de la mémoire, démarrage d'une pression sur une touche
  • Taux d'échantillonnage: 1 min … 24 h
Les enregistreurs sont programmables à l'aide de l'outil disponible sur le site Web à l'adresse www.ebi300.com. Pour programmer l'enregistreur et évaluer les données, il vous suffit d'un PC avec accès à Internet et d'un lecteur PDF. Boîtier robuste et résistant à l'eau (IP 65).
* Interne
** Externe
*** Entre 10% r ... 90 rH et 5% pour la gamme de mesure restante
Conformité avec les normes FDA 21 CFR Partie 11, DIN EN 12830 et ATP
Informations de livraison: Fourni avec une batterie d'une durée de deux ans. Certificat d'étalonnage inclus.
Identifiez-vous pour accéder à vos prix, disponibilités des articles et votre panier d'achat en cours de création
  Se rappeler de moi sur ce navigateur
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Désignation Gamme de mesure Résolution Mémoire L×P×H Cdt Référence VWR Quantité
Enregistreur de température USB multi-usages, version standard, EBI300 Temp : − 30...+ 70 °C 0,1 °C 40 000 valeurs 80×33×14 mm 1 620-1815
Enregistreur de température USB multi-usages, avec sonde de température externe, EBI300 TE all'interno: − 30...+ 70 °C
all'esterno: − 30...+ 75 °C
0,1 °C 40 000 valeurs 129×33×14 mm 1 620-2366
Enregistreur de données USB multi-usages, avec sonde de température et d'humidité externe, EBI300 TH Temp : − 30...+ 70 °C
Humidity: ± 3 % between 10% r...90 rH and 5% for the remaining measurement range
Temp: 0,1 °C
Humidity: 0,1 rH
40 000 valeurs 91×33×14 mm 1 620-2365
Sonde
Désignation Cdt Référence VWR Quantité
Sonde externe de rechange pour EBI 300 TE, Ø×L: 4×50 mm, TPC 300 1 620-1860
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
SPÉCIFICATIONS
Modèle EBI 300 EBI 300 TE EBI 300 TH
Alarme 2 limites
Sonde NTC NTC, acier inoxydable, L×Ø: 50×4 mm, pointue
Câble: 1 m - PTFE, étanche, résistant à l'huile, sécurité alimentaire
Capacitive
Batteries Pile bouton lithium (CR 2450), 3 V (durée de vie: ~2 ans)
Affichage Valeur, MIN/MAX, jusqu'à la fin de la mémoire, marche/arrêt de l'alarme
Délai 72 h
Indice de protection IP 65 IP 66
Précision ±0,5 °C (–20 °C ... +40 °C)
±0,8 °C pour le reste de la plage de mesure
Interne et externe: ±0,5 °C (−20… +40 °C)
Interne et externe: ±0,8 °C pour le reste de la plage de mesure
Interne: ±0,5 °C (−20… +40 °C)
Interne: ±0,8 °C pour le reste de la plage de mesure
Externe: ±0,5 °C (−20...+40 °C)
Externe: ±1,0 pour le reste de la plage de mesure
ACCESSOIRES
Développer tout / Réduire tout
Accessories
Désignation Cdt Référence VWR Quantité
Support mural 1 620-1859
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
ECRIRE UN AVIS
Besoin d'aide ?
  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?
C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.
Merci de confirmer votre secteur d'activité
Exemple : Recherche Pharmaceutique
Merci de confirmer votre fonction
Exemple : Chercheur
Merci de confirmer votre ville
Exemple : Lille, Clermont
AVIS (0)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Classer par:
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Description Référence VWR Availability Unité Votre prix Price Per Quantité