Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Préleveurs d'air, SAS Super ISO
Fournisseur: VWR Collection
SAS Super ISO est un système pour le prélèvement microbiologique de l'air sur une boîte de milieu de culture pré-coulé. Directement inspirés du SAS Super utilisé sur la « station spatiale internationale », le SAS Super ISO 100 et le SAS Super ISO 180 ont été spécialement conçus pour les secteurs pharmaceutiques et hospitaliers. Portables et facilement positionnables, ils disposent de batteries rechargeables longue durée. Le SAS Super ISO 100 et le SAS Super ISO 180 se différencient par leur débit d'air. Ce choix dépend de l'application et permet un échantillonnage continu ou séquentiel pouvant durer de quelques minutes à plusieurs heures. Les deux modèles offrent la possibilité de gérer les données des différents programmes d'échantillonnage mis en place. Grand écran LCD avec panneau tactile rétro-éclairé, toutes les commandes opérateur sont accessibles via le clavier tactile pour un nettoyage plus facile.
  • Structure évitant les turbulences dans le flux d'air unidirectionnel et la réaspiration de l'air testé, conformément aux spécifications ISO
  • Totalement conforme aux normes internationales (ISO 14698 et USP 1116 Pharmacopeia)
  • Solutions rapides et économiques
  • Tous les manuels sont disponibles en tant que clé USB
  • Manuel d'utilisation disponible dans 6 langues différentes (anglais, allemand, français, espagnol, italien, portugais)
Informations de livraison: Livré sans tête d'aspiration, ni chargeur de batterie.
Identifiez-vous pour accéder à vos prix, disponibilités des articles et votre panier d'achat en cours de création
  Se rappeler de moi sur ce navigateur
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Désignation Cdt Référence VWR Quantité
Préleveur d'air SAS Super ISO 100 pour boîtes contact 1 710-0871
Préleveur d'air SAS Super ISO 100 pour boîtes de Petri 1 710-0869
Préleveur d'air SAS Super ISO 180 pour boîtes contact 1 710-0872
Préleveur d'air SAS Super ISO 180 pour boîtes de Petri 1 710-0870
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
SPÉCIFICATIONS
Modèle SAS Super ISO 100 SAS Super ISO 180
Airflow rate 100 l/min 180 l/min
Tête d'échantillonnage Aluminium, acier inoxydable ou plastique (certifié prêt à l'emploi)
L×P×H (mm) 120×125×275
Poids (kg) 1,8
ACCESSOIRES
Développer tout / Réduire tout
Accessories
Désignation Pour Cdt Référence VWR Quantité
Mallette de transport souple SAS Super ISO 100 - 180 1 710-0896
Mallette de transport en aluminium SAS Super IAQ, SAS Super ISO 100 - 180 1 710-0875
Trépied de sol SAS Super IAQ, SAS Super ISO 100 - 180, DUO SAS Super 360 1 710-1857
Manuel OQ SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100 1 710-0956
Tête d'aspiration en acier inoxydable pour boîtes contact Ø 55 mm SAS Super ISO 100 - 180, DUO SAS Super 360, SAS Super Isolator 1 710-0880
Tête d'aspiration en acier inoxydable pour boîtes de Petri Ø 90 mm SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100, DUO SAS Super 360, SAS Super Isolator 1 710-0878
Tête d'aspiration en aluminium pour boîtes contact Ø 55 mm SAS Super IAQ, SAS Super ISO 100 - 180, DUO SAS Super 360 1 710-0892
Tête d'aspiration en aluminium pour boîtes de Petri Ø 90 mm SAS Super IAQ, SAS Super ISO 100 - 180, DUO SAS Super 360 1 710-0886
Adaptateur de boîte de Petri Ø 90 mm SAS Super IAQ, SAS Super ISO 100 - 180, DUO SAS Super 360 1 710-0882
Chambre d'aspiration pour boîtes de contact de 55 mm (sans tête) SAS Super Isolator 1 710-0947
Chambre d'aspiration pour boîtes de Petri de 90 mm de Ø (sans tête) SAS Super Isolator 1 710-0948
Chargeur de batterie avec prise universelle SAS Super Isolator, DUO SAS Super 360, DUO SAS 360 Isolator 1 710-0993
Chargeur de batteries entre 90 et 260 V avec prise interchangeable SAS Super ISO 1 710-0973
Manual IQ, OQ, PQ SAS Super Isolator 1 710-0954
Tête stérile pour boîtes contact, 55 mm SAS Super IAQ, SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100, DUO SAS Super 360, SAS Super Isolator 40 710-0890
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
ECRIRE UN AVIS
Besoin d'aide ?
  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?
C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.
Merci de confirmer votre secteur d'activité
Exemple : Recherche Pharmaceutique
Merci de confirmer votre fonction
Exemple : Chercheur
Merci de confirmer votre ville
Exemple : Lille, Clermont
AVIS (0)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Classer par:
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Description Référence VWR Availability Unité Votre prix Price Per Quantité