Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Flacons de laboratoire à col large avec filetage GL 80
Fournisseur: VWR Collection
En verre borosilicaté, transparent ou ambré, avec bouchon à vis et bague anti-goutte
La grande ouverture permet de recevoir des entonnoirs de grand volume et facilite l'accès à des écopes ou spatules. En verre ambré pour protéger les matériaux sensibles à la lumière.
  • Très bonne résistance chimique, résistance aux températures élevées
  • Ouverture extra-large pour un nettoyage facile
  • Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température
Identifiez-vous pour accéder à vos prix, disponibilités des articles et votre panier d'achat en cours de création
  Se rappeler de moi sur ce navigateur
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Verre transparent
Capacité Cdt Référence VWR Quantité
500 ml 1 215-3743
1000 ml 1 215-3744
2000 ml 1 215-3745 Unavailable
5000 ml 1 215-3746
Verre ambré
Capacité Cdt Référence VWR Quantité
500 ml 1 215-3747
1000 ml 1 215-3748
2000 ml 1 215-3749
5000 ml 1 215-3773
unavailable Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
ECRIRE UN AVIS
Besoin d'aide ?
  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?
C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.
Merci de confirmer votre secteur d'activité
Exemple : Recherche Pharmaceutique
Merci de confirmer votre fonction
Exemple : Chercheur
Merci de confirmer votre ville
Exemple : Lille, Clermont
AVIS (0)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Classer par:
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Description Référence VWR Availability Unité Votre prix Price Per Quantité