Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Système de vide pour évaporation et récupération des solvants, Autovac VP 10
Fournisseur: VWR Collection
Le système de vide autorégulé VP 10 Autovac est particulièrement adapté pour la distillation sous vide. Le système de pompe permet l'élimination optimale et fiable de solvants et crée un processus de distillation entièrement automatique quels que soient les quantités de fractions, le réglage manuel ou la régulation continue. L'excellente structure du modèle VP 10 Autovac utilise le flux de solvant pour réguler automatiquement le niveau de vide de la pompe à membrane.
Une fois le niveau de vide de fonctionnement atteint, le système VP 10 Autovac résistant aux produits chimiques, régule automatiquement le vide pour chaque groupe de solvant et distille tous les mélanges solvant/volume sans en connaître la composition. Cette activité s'effectue sans interruption malgré les différentes fractions. Celles-ci sont regroupées sur le côté dans le condensateur d'émission. Le modèle VP 10 Autovac fonctionne sans technologie de contrôleur coûteuse en appliquant directement les principes physiques du processus de condensation. Le solvant fournit les informations pour le contrôle de pression automatique.
Toutes les pièces humides de la pompe à membrane intégrée sont en PTFE, PEEK, PP grande qualité et en verre enduit de plastique transparent afin de pouvoir traiter les solvants acides ou basiques et les vapeurs de solvant agressives. Le produit est séparé rapidement et sans pertes dans un cycle unique d'évaporation grâce à un processus de condensation au point d'ébullition optimal.
  • Distillation automatique
  • Flacon de collecte à la pression atmosphérique
  • Connexion facile aux évaporateurs
  • Le système de récupération de solvant du modèle VP 10 Autovac réduit les émissions et il est convivial.
Identifiez-vous pour accéder à vos prix, disponibilités des articles et votre panier d'achat en cours de création
  Se souvenir de moi
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Nous sommes actuellement dans l'impossibilité de calculer votre tarif pour cet article. Le prix catalogue va être affiché temporairement. Lorsque votre commande sera transmise, vous serez facturé au prix contrat.
Désignation Cdt Référence VWR Quantité
Système de vide pour évaporation et récupération des solvants, Autovac VP 10 1 181-0311
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
SPÉCIFICATIONS
Modèle Autovac VP 10
Débit (l/min) 2,3 - 2,5
Débit (m³/h) 38 − 41
Pression de service (bar) 1
Pression finale (abs.) (mbar) 10
Indice de protection IP 42
Raccordement côté refoulement (EX) Buse de tuyau DN 8 pour tuyau - Ø interne 8 mm
Raccordement côté aspiration (IN) GL 14 avec anneau de pression 10 pour tuyau - Ø externe 10 mm ou buse de tuyau DN 8 pour tuyau - Ø interne 8 mm
Moteur 230 V, 50/60 Hz
L×P×H (mm) 310×270×490
Poids (kg) 18,8
ACCESSOIRES
Développer tout / Réduire tout
Accessories
Désignation Cdt Référence VWR Quantité
Kit de maintenance 1 181-0315
Capteur de vide 1 181-0316
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
ECRIRE UN AVIS
Besoin d'aide ?
  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?
C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.
Merci de confirmer votre secteur d'activité
Exemple : Recherche Pharmaceutique
Merci de confirmer votre fonction
Exemple : Chercheur
Merci de confirmer votre ville
Exemple : Lille, Clermont
AVIS (0)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Classer par:
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Description Référence VWR Availability Unité Votre prix Price Per Quantité